Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $95.900 | |
| 5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $328.000 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20O6
Número CAS:
Peso molecular:
296.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Deoxynivalenol,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12O[C@]3([H])[C@H](O)C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]1(CO)[C@H](O)C(=O)C(C)=C2
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
InChI key
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
General description
Deoxynivalenol (DON) is a natural mycotoxin found in Fusarium graminearum and Fusarium culmorum. It belongs to the B-trichothecenes family of mycotoxins.
Application
Deoxynivalenol has been used:
- as a mycotoxin to induce cytotoxicity in porcine jejunal epithelial cells and study the protective effects of Saccharomyces cerevisiae on the cell viability of host cells.[1]
- to induce toxicity in nude mice to study the effect of probiotics (Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) or Lactobacillus acidophilus (LA)) supplementation on host protection[2]
- as a thyroid hormone receptor (TRβ) antagonist in cell-based luciferase reporter gene (CALUX) assay[3]
Biochem/physiol Actions
Deoxynivalenol (DON) blocks the synthesis of DNA and RNA by inhibiting the process of translation.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solution (ethanol: 2-propanol 95:5) | form - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Datasheet
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D0156-5MG | 04061838445919 |
| D0156-1MG | 04061838445902 |