Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | $319.000 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
41103814
Manufacturer/tradename:
Corning 6776
$319.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleAC/DC input
230 V AC, Schuko plug
feature
CE compliant
packaging
case of 1, pack of 1
manufacturer/tradename
Corning 6776
parameter
0-3400 rpm speed
L × W × H
14 cm × 16 cm × 13 cm
weight
2.2 kg
General description
The Corning variable speed LSE vortex mixer provides fast, efficient mixing with minimal vibration. The unit features a powerful, counter-balanced motor drive, continuous or "touch" mix modes.
- Variable speed for gentle to vigorous mixing
- Optimized counter balance for minimal vibration
- Lightweight and portable
- Includes cup head for all standard microtubes and centrifuge tubes
- Mix a variety of tubes and plates with optional accessory heads
- Touch and continuous mix modes
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Corning 6776 | manufacturer/tradename Corning 6777 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BV1000-E | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BV1000-E-UK |
| parameter 0-3400 rpm speed | parameter 0-3400 rpm speed | parameter +4 °C temp. range (+65 °C), 200 rpm speed (3400 rpm) | parameter +4 °C temp. range (+65 °C), 200 rpm speed (3400 rpm) |
| L × W × H 14 cm × 16 cm × 13 cm | L × W × H 14 cm × 16 cm × 13 cm | L × W × H - | L × W × H - |
| AC/DC input 230 V AC, Schuko plug | AC/DC input 230 V AC, UK plug | AC/DC input - | AC/DC input - |
| weight 2.2 kg | weight 2.2 kg | weight - | weight - |
| packaging case of 1, pack of 1 | packaging case of 1, pack of 1 | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® LSE™ vortex mixers
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| CLS6776-1EA | 04061832892207 |