Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Comprobar disponibilidad del carrito | $304.000 | |
| 0.1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $498.000 |
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Concanamycin A, ≥70% (HPLC)
Quality Level
assay
≥70% (HPLC)
form
solid film
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC1C(O)C(C)C\C(C)=C\C=C\C(OC)C(OC(=O)\C(OC)=C\C(C)=C\C(C)C1O)C(C)C(O)C(C)[C@]2(O)C[C@@H](O[C@H]3C[C@@H](O)[C@H](OC(N)=O)[C@@H](C)O3)[C@H](C)C(O2)\C=C\C
InChI
1S/C46H75NO14/c1-13-16-34-28(7)37(58-38-22-33(48)43(31(10)57-38)60-45(47)53)23-46(54,61-34)30(9)41(51)29(8)42-35(55-11)18-15-17-24(3)19-26(5)39(49)32(14-2)40(50)27(6)20-25(4)21-36(56-12)44(52)59-42/h13,15-18,20-21,26-35,37-43,48-51,54H,14,19,22-23H2,1-12H3,(H2,47,53)/b16-13+,18-15+,24-17+,25-20+,36-21-/t26?,27?,28-,29?,30?,31-,32?,33-,34?,35?,37-,38+,39?,40?,41?,42?,43-,46+/m1/s1
InChI key
DJZCTUVALDDONK-LWLXYWDNSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid film | form powder | form - | form powder |
| assay ≥70% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| mode of action enzyme | inhibits | mode of action protein synthesis | interferes | mode of action - | mode of action DNA synthesis | interferes |
| antibiotic activity spectrum viruses | antibiotic activity spectrum viruses | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum fungi |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Product Information Sheet
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C9705-.1MG | 04061832574257 |
| C9705-25UG | 04061833531013 |