Saltar a
C4555
Metil-β-ciclodextrina
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$101.000
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$339.000
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$582.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.77
Form:
powder
$101.000
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
BioReagent
form
powder
mol wt
~1320 g/mol
extent of labeling
1.5-2.1 methyl per mol glucose
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
180-182 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C2OC(C(OC3OC(C(OC4OC(C(OC5OC(C(OC6OC(C(OC7OC(C(OC8OC(C1C(C8OC)O)COC)C(C7OC)O)COC)C(C6OC)O)COC)C(C5OC)O)COC)C(C4OC)O)COC)C(C3OC)O)COC)C(C2OC)O)COC
InChI
1S/C56H98O35/c1-64-15-22-36-29(57)43(71-8)50(78-22)86-37-23(16-65-2)80-52(45(73-10)30(37)58)88-39-25(18-67-4)82-54(47(75-12)32(39)60)90-41-27(20-69-6)84-56(49(77-14)34(41)62)91-42-28(21-70-7)83-55(48(76-13)35(42)63)89-40-26(19-68-5)81-53(46(74-11)33(40)61)87-38-24(17-66-3)79-51(85-36)44(72-9)31(38)59/h22-63H,15-21H2,1-14H3
InChI key
QGKBSGBYSPTPKJ-UHFFFAOYSA-N
General description
La metil-β-ciclodextrina es un heptasacárido, hidrosoluble y tiene más afinidad por el colesterol debido a la presencia de un núcleo hidrófobo. Las ciclodextrinas son oligosacáridos cíclicos que constan de 6, 7 u 8 unidades de glucopiranosa, a las que se suele denominar, respectivamente, α-, β- o γ-ciclodextrinas. Estos compuestos tienen estructuras rígidas en forma de rosquilla que hacen de ellos agentes formadores de complejos naturales. Las exclusivas estructuras de estos compuestos deben su estabilidad al enlace de hidrógeno intramolecular entre los grupos hidroxilo C2 y C3 de unidades de glucopiranosa vecinas. La molécula adopta la forma de un toro con los hidroxilos C2 y C3 ubicados en torno a la apertura mayor y el hidroxilo C6, más reactivo, alineado alrededor de la apertura menor. La disposición de los hidroxilos C6 opuestos a los hidroxilos C2 y C3 unidos mediante un puente de hidrógeno fuerza a los enlaces del oxígeno a estar muy cerca dentro de la cavidad, induciendo un interior hidrófobo, rico en electrones. El tamaño de esta cavidad hidrófoba es una función del número de unidades de glucopiranosa que forman la ciclodextrina.
La solubilidad de las ciclodextrinas naturales es muy baja. A finales de la década de 1960 se descubrió que las sustituciones químicas en los sitios hidroxilo 2, 3 y 6 aumentaban en gran medida la solubilidad. La mayoría de las ciclodextrinas modificadas químicamente pueden alcanzar una concentración del 50 % (p/v) en agua.
Application
La metil-β-ciclodextrina se ha utilizado:
  • para estudiar el efecto de la reducción del colesterol en la membrana de los espermatozoides sobre la capacidad de estos para experimentar la reacción del acrosoma.
  • para determinar el efecto de la sobreexpresión a caveolina y su pérdida en la señalización pro-supervivencia y pro-crecimiento
  • en la fertilización in vitro convencional
Biochem/physiol Actions
La metil-β-ciclodextrina (MβCD) es aplicable normalmente como un inhibidor y modifica los dominios del colesterol en la superficie celular. Provoca la reducción del colesterol en la membrana. También se sabe que evita la acción de la toxina del cólera, la óxido nítrico (NO) sintasa y el transportador de glucosa mediante internalización. Se ha observado que esto es específico de las balsas lipídicas y la endocitosis por caveolas. La MβCD induce el flujo de salida así como el de entrada del colesterol. Puede afectar a la viabilidad celular ya que la expresión de los genes que regulan los niveles de colesterol está aumentada debido a la disminución de la concentración de colesterol por acción de la MβCD. Puede utilizarse para incrementar la solubilidad de las sustancias no polares como los ácidos grasos, los lípidos, las vitaminas y el colesterol con objeto de utilizarlos en aplicaciones de cultivo celular. El tamaño de la cavidad es el principal determinante de qué ciclodextrina se utiliza en la formación de complejos. El diámetro de la cavidad de las β-ciclodextrinas o de los compuestos unitarios de β-glucopiranosa es ideal para utilizar con moléculas del tamaño de las hormonas, las vitaminas y muchos compuestos frecuentemente empleados en aplicaciones de de cultivo tisular y celular. Por esta razón, la β-ciclodextrina se utiliza más frecuentemente como un agente formador de complejos.
Preparation Note
Pueden obtenerse disoluciones agitando durante 30 minutos a temperatura ambiente. También se pueden utilizar ultrasonidos con enfriamiento. Las disoluciones pueden conservarse durante varios meses a 4°C. El sólido debe conservarse herméticamente cerrado a temperatura ambiente.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
332615779776M7439
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
180-182 °C (lit.)
mp
180-182 °C (lit.)
mp
180-182 °C (lit.)
mp
180-182 °C (lit.)
extent of labeling
1.5-2.1 methyl per mol glucose
extent of labeling
1.6-2.0 mol CH3 per unit anhydroglucose
extent of labeling
1.6-1.9 molar substitution
extent of labeling
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metil-β-ciclodextrina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
368.6 °F
flash_point_c
187 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How to make a 200 mM stock of methy Beta cyclodexterin ? Solublilty is 50mg/liter
    1 answer
    1. A 200 mM stock of Methyl-β-cyclodextrin is not recommended due to its maximal solubility of 50 mg/mL. Since the molecular mass of MβCD is 1310, the highest recommended concentration is 38 mM.
      Helpful?
  2. What is the molecular weight of Methyl-β-cyclodextrin, Product No. C4555?
    1 answer
    1. The approximate molecular weight is 1320 g/mol. The molecular weight can vary from lot to lot due to variation in the methyl content of the product. The molecular weight of this product is dependent on the average number of methyl groups per glucose residue (reported on the lot specific Certificate of Analysis). View the specification sheet above.
      Helpful?
  3. How does Methyl-β-cyclodextrin, Product C4555, work to solubilize products that have minimal solubility in aqueous solutions for use in cell culture?
    1 answer
    1. The cavity diameter of β -cyclodextrins compounds is well-suited for use with molecules the size of hormones, vitamins and many compounds frequently used in tissue and cell culture applications. For this reason, β-cyclodextrin is most commonly used as a complexing agent.  Hydrophobic molecules are incorporated into the cavity of cyclodextrins by displacing water. This reaction is favored by the repulsion of the molecule by water. This effectively encapsulates the molecule of interest within the cyclodextrin, rendering the molecule water soluble. When the water soluble complex is diluted in a much larger volume of aqueous solvent, the process is reversed, thereby releasing the molecule of interest into the solution.
      Helpful?
  4. What is Product C4555, Methyl-β-cyclodextrin?
    1 answer
    1. Methyl-β-cyclodextrin is used as a "carrier" molecule to facilitate the dissolution of compounds with low solubility in water.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. How should a solution of Methyl-β-cyclodextrin, Product C4555, be sterilized?
    1 answer
    1. Solutions can be sterile filtered using a 0.2 μm membrane. We do not recommend autoclaving the solution. The product as supplied is not sterile.
      Helpful?
  7. How can I make a solution of Methyl-β-cyclodextrin, Product C4555?
    1 answer
    1. This product is tested and found soluble at 50 mg/ml in 1 M NaOH yielding a clear, colorless solution.  This product is also soluble in water (150 mg/ml), yielding a clear, colorless solution. Aqueous solutions may be obtained by stirring 30 minutes at room temperature. Alternatively, sonication with cooling may be employed.
      Helpful?
  8. What concentration of Methyl-β-cyclodextrin, Product C4555, do I use to remove cholesterol from cell membranes?
    1 answer
    1. This product has been used to reduce the cholesterol content of cell membranes at 10 - 50 mM.References:Eur J Cell Biol. 1999 Jul, 78(7): 473-84.Lipids. 1996 Aug, 31(8): 817-28.