Saltar a
C3915
Colchicina
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-N-(5,6,7,9-Tetrahidro-1,2,3,10-tetrametoxi-9-oxobenzo[a]heptalen-7-il)acetamida
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$135.000
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$275.000
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.030.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H25NO6
Número CAS:
Peso molecular:
399.44
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-598-5
Beilstein/REAXYS Number:
2228813
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
$135.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
application(s)
agriculture
SMILES string
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI key
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
General description
La colchicina es un alcaloide tricíclico que puede permanecer en circulación durante 20 a 40 horas después de tomarla. Los leucocitos albergan el máximo de colchicina. Contiene tres anillos hexámeros denominados A, B y C.
Application
La colchicina se ha utilizado:
  • como un inhibidor de la polimerización de la tubulina en los macrófagos de la médula ósea
  • para la inhibición del crecimiento axonal in vitro en células neuronales humanas
  • como desestabilizador de microtúbulos para inducir neuropatía periférica en las neuronas procedentes de las células madre pluripotentes (Neuronas-iPSC)[1]
Biochem/physiol Actions
La colchicina es un inhibidor de la polimerización de los microtúbulos que bloquea la segregación de los cromosomas durante la meiosis. Por consiguiente, la colchicina se utiliza para inducir poliploidía (tetraploidía) en células vegetales.
La colchicina interacciona con la albúmina y se une a la tubulina. Su asociación con la tubulina afecta a la fusión de las vacuolas autofágicas con los lisosomas. Inhibe las tirosina cinasas y las fosfolipasas. La colchicina puede utilizarse para el tratamiento de los síndromes coronarios agudos. Se prescribe para el tratamiento de las enfermedades reumatológicas, como la fiebre mediterránea familiar (FMF) y la artritis gotosa aguda.
Preparation Note
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C9754C25800001146006
Colchicina (European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard)
C2580000
Colchicina
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP3A4(1576), TUBA1A(7846), TUBA1B(10376), TUBA1C(84790), TUBA3C(7278), TUBA3E(112714), TUBA4A(7277), TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2B(347733), TUBB3(10381), TUBB4A(10382), TUBB4B(10383), TUBB6(84617), TUBB8(347688)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669)
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP3A4(1576), TUBA1A(7846), TUBA1B(10376), TUBA1C(84790), TUBA3C(7278), TUBA3E(112714), TUBA4A(7277), TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2B(347733), TUBB3(10381), TUBB4A(10382), TUBB4B(10383), TUBB6(84617), TUBB8(347688)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669)
Gene Information
human ... TUBA1A(7846), TUBA1B(10376), TUBA1C(84790), TUBA3C(7278), TUBA3E(112714), TUBA4A(7277), TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2B(347733), TUBB3(10381), TUBB4A(10382), TUBB4B(10383), TUBB6(84617), TUBB8(347688)
Gene Information
human ... TUBA1A(7846), TUBA1B(10376), TUBA1C(84790), TUBA3C(7278), TUBA3E(112714), TUBA4A(7277), TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2B(347733), TUBB3(10381), TUBB4A(10382), TUBB4B(10383), TUBB6(84617), TUBB8(347688)
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colchicina
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)