Saltar a
C0413
4-Chlorophenoxyacetic acid
BioReagent, suitable for plant cell culture, crystalline
Sinónimos:
4-CPA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$47.400
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$130.000
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$423.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7ClO3
Número CAS:
Peso molecular:
186.59
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-581-3
Beilstein/REAXYS Number:
1211804
MDL number:
Form:
crystalline
$47.400
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioReagent
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
SMILES string
OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI key
SODPIMGUZLOIPE-UHFFFAOYSA-N
Application
4-chlorophenoxy acetic acid (4-CPA), a chlorine derivative of phenoxyacetic acid (PA), is a plant growth regulator used as a herbicide.
4-Chlorophenoxyacetic acid has been used in para-chlorophenoxyacetic acid (p-CPA) residue assay.
Biochem/physiol Actions
4-Chlorophenoxyacetic acid is a synthetic auxin, that is used to induce parthenocarpic ovary growth on flowers of wild type plants.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
258901355858.18752
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
solid
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chlorophenoxyacetic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)