Saltar a
B6916
Reactivo Bradford
for 0.1-1.4 mg/ml protein
Bradford Reagent
Sinónimos:
Ensayo de unión de las proteínas al colorante Coomassie, reactivo colorante proteico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 mL
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$164.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161500
$164.000
Disponible para enviar HOYDetalles
Utilice el código promocional TXA en el carrito para aplicar un descuento sobre este producto.
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
solution
storage temp.
2-8°C
General description
El análisis de Bradford consiste en añadir azul brillante de Coomassie G-250 a la disolución proteica. El colorante azul Coomassie se asocia con los aminoácidos básicos y aromáticos, causando de este modo un viraje en la absorbancia durante la determinación de proteínas.
Application
El reactivo de Bradford se ha utilizado para determinar la concentración total de proteínas.
Features and Benefits
  • El reactivo está listo para usar. No se requiere mezcla ni dilución.
  • La aparición del color es rápida. Bastan 5 minutos de incubación y la muestra puede leerse a 595 nm.
  • Los azúcares reductores y las sustancias reductoras junto con los tioles no interfieren con este reactivo.
  • El reactivo es adecuado para microanálisis (1 - 10 μg/ml) y análisis convencionales (50-1400 μg/ml).
  • Puede utilizarse en análisis de placas de micropocillos.
  • Análisis barato.
Legal Information
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
S4942S5692DUO92013
description
for 0.1-1.4 mg/ml protein
description
-
description
-
description
-
form
solution
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–10 of 12 Questions  
  1. Talking about the Bradford reagent, I read that: The linear concentration range is 0.1-1.4 mg/mL of protein... does this mean I can prepare these concentrations of protein which will then be diluted when mixed with a certain amount of reagent?
    1 answer
    1. For the Standard 3.1 mL Assay and 96 Well Plate Assay, the protein standards should be prepared in the range of 0.1 - 1.4 mg/mL. This is not the final concentration of the protein after being diluted in the assay.
      For the full protocol, please refer to the document found here:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/165/479/b6916bul-ms.pdf
      Helpful?
  2. Does phenol red interfere with the assay? Can I measure protein concentration in cell culture media that has phenol red? It interfered with my BCA assay.
    1 answer
    1. Yes, phenol red at concentrations above 0.5 mg/mL will cause interference. Concentrations below 0.5 mg/mL are expected to be compatible.
      Helpful?
  3. Hallow, Does Bradford Reagent B6916 have color? I don't see it the SDS
    1 answer
    1. The color of this product can range from Faint Yellow-Brown to Light Brown. The exact result will be listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate under ‘Certificate of Analysis’: https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/b6916#product-documentation
      Helpful?
  4. Does this product (B6916) suitable for use with buffers with 1% SDS?
    1 answer
    1. A compatibility chart is listed in the bulletin. This chart indicates that this reagent is compatible with concentrations of SDS up to 0.125%.
      Helpful?
  5. Can i use this reagent to quantify protein range from 0-10 ug? May i dilute this bradford reagent, and if i do, will it affect the accuracy of the reading?
    1 answer
    1. The Bradford method has a lower limit of detection of 20 ug/mL. The Lowry method has a lower limit of 10 ug/mL. Concentration of the sample may be necessary.
      See the links below for additional helpful information:
      Protein Quantitation Methods-
      https://www.sigmaaldrich.com/applications/protein-biology/protein-quantitation
      Amicon Centrifugal Filters-
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/protein-biology/protein-concentration-and-buffer-exchange/amicon-ultra-centrifugal-filters
      Centricon Centrifugal Filters-
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/centriconplus70centrifugalfilter1234598765
      Helpful?
  6. How long is the  reagant stable or can it separate and require mixing prior to use? 
    1 answer
    1. Albumins are readily soluble in water and can only be precipitated by high concentrations of neutral salts such as ammonium sulfate. The solution stability of BSA is very good (especially if the solutions are stored as frozen aliquots). In fact, albumins are frequently used as stabilizers for other solubilized proteins (e.g., labile enzymes). However, albumin is readily coagulated by heat. When heated to 50°C or above, albumin quite rapidly forms hydrophobic aggregates which do not revert to monomers upon cooling. At somewhat lower temperatures aggregation is also expected to occur, but at relatively slower rates.
      Please see the product data sheet which describes the solution stability of BSA:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/351/531/a8412pis.pdf
      Helpful?
  7. Is the BSA standard supplied with Product B6916, Bradford Reagent?
    1 answer
    1. No, we do not supply the BSA standard with this reagent. We recommend using one of the following products: Protein Standard (BSA) Solution, (2 mg/mL), Product No. P0834 or Protein Standard (BSA) Solution, (1 mg/mL), Product No. P0914, if lower concentrations of protein are to be measured.
      Helpful?
  8. When using Product B6916, Bradford Reagent, how soon after my color development do I need to read my assay?
    1 answer
    1. he protein-dye complex is stable up to 60 minutes. The absorbency of the samples must be recorded before the 60 minute time limit and within 10 minutes of each other.
      Helpful?
  9. Will the buffer or solution my protein is in interfere with Product B6916, Bradford Reagent?
    1 answer
    1. A compatibility chart is listed in the bulletin. If your substance is not listed, then we recommend testing this by diluting the standard protein samples in the same buffer as the unknown samples.
      Helpful?
  10. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
1–10 of 12 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review