Saltar a
B4666
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt
≥90%, powder
Sinónimos:
X-NeuNAc
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
2 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$226.000
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$775.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C19H21BrClN2O9Na
Número CAS:
Peso molecular:
559.72
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
$226.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt, ≥90%
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC(=O)NC1C(O)CC(OC1C(O)C(O)CO)(Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)C(O)=O
InChI
1S/C19H22BrClN2O9.Na.H/c1-7(25)23-15-10(26)4-19(18(29)30,32-17(15)16(28)11(27)6-24)31-12-5-22-9-3-2-8(20)14(21)13(9)12;;/h2-3,5,10-11,15-17,22,24,26-28H,4,6H2,1H3,(H,23,25)(H,29,30);;
InChI key
QOSVDASAURDXES-UHFFFAOYSA-N
General description
Chromogenic substrate for neuraminidase
Application
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt has been used as a substrate for determining the neuraminidase enzymatic activity of
  • avian mycoplasma samples
  • Ornithobacterium rhinotracheale, a poultry pathogen
  • canine mycoplasma samples
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
B5285M8639N1516
assay
≥90%
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95%
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
methanol: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
B4666-2MG04061832921327
B4666-10MG04061832921310