Saltar a
A8022
Seroalbúmina bovina
heat shock fraction, pH 5.2, ≥96%
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$87.300
100 g
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$343.000
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.080.000
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.620.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥96%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, blocking: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
Impurities:
BT and VSV virus, tested
$87.300
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥96%
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable, blocking: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
impurities
BT and VSV virus, tested
pH
5.2
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT virus, none detected, VSV virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
La seroalbúmina bovina (BSA) es una proteína sérica con un peso molecular calculado de 66 430 Dalton La BSA consta de tres dominios con dos subdominios cada uno, y es una proteína α-helicoidal, globular y no glucosilada con 17 enlaces de sulfuro.
La BSA actúa como proteína transportadora para biomoléculas como los ácidos grasos, los aminoácidos y los esteroides.
Application
La seroalbúmina bovina se ha utilizado:
  • con los anticuerpos primarios para evitar la unión inespecífica en la inmunohistoquímica de cortes de corazón
  • como componente de la disolución de inhibidor de tripsina
  • como componente del tampón estéril de separación para inmunocitoquímica de las células progenitoras linfoides comunes (CLP)
Nosotros no hemos probado de manera específica este producto en las siguientes aplicaciones, pero en diversas publicaciones se ha citado la utilización del A8022 en varias, como:
  • Embryo culture (Dobrinsky, J.R. et al., Biol. Reprod., 55(5), 1069-1074 (1996))
  • Oocyte culture medium (Jung, Y.J., and Cheon, Y.-P., Dev. Reprod., 18(2), 117-125 (2014))
  • Western blotting (Chronopoulos, A. et al., Nat. Commun., 7:7, 12630 (doi: 10.1038/ncomms12630) (2016)
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
La seroalbúmina bovina se utiliza en muchas aplicaciones, como las siguientes:
  • Transportador para medicamentos, hormonas y ácidos grasos.
  • Como bloqueante en el enzimoinmunoanálisis de absorción (ELISA) para evitar la unión inespecífica de antígenos y anticuerpos a las microplacas
  • La BSA es un componente crucial de los medios de cultivo celular y favorece la diferenciación de las células madre embrionarias (hESC).
  • La BSA comparte características estructurales con la seroalbúmina humana. Su elevada solubilidad, bajo coste y pureza e interacción con los tensioactivos hacen que sea útil en las industrias cosmética y farmacéutica.
Preparation Note
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Se prepara utilizando fraccionamiento térmico
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A3912A9647A3294
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
technique(s)
ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable, blocking: suitable
technique(s)
blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
assay
≥96%
assay
≥96%
assay
≥98%
assay
≥98%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Seroalbúmina bovina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)