This product may be dissolved in water at 20 mg/ml and ethanol at 10 mg/ml. The solubility directly into PBS has not been evaluated.
Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $35.100 | |
| 5 mg | Fecha estimada de envío27 de abril de 2026desdePUDAHUEL | $127.000 |
Acerca de este artículo
Nombre del producto
[Asn1, Val5]-Angiotensin II, ≥97% (HPLC)
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(O)=O
InChI
1S/C49H70N14O11/c1-26(2)39(61-42(67)33(12-8-18-55-49(52)53)57-41(66)32(50)23-38(51)65)45(70)58-34(20-29-14-16-31(64)17-15-29)43(68)62-40(27(3)4)46(71)59-35(22-30-24-54-25-56-30)47(72)63-19-9-13-37(63)44(69)60-36(48(73)74)21-28-10-6-5-7-11-28/h5-7,10-11,14-17,24-27,32-37,39-40,64H,8-9,12-13,18-23,50H2,1-4H3,(H2,51,65)(H,54,56)(H,57,66)(H,58,70)(H,59,71)(H,60,69)(H,61,67)(H,62,68)(H,73,74)(H4,52,53,55)/t32-,33-,34-,35-,36-,37-,39-,40-/m0/s1
InChI key
JYPVVOOBQVVUQV-CGHBYZBKSA-N
Gene Information
human ... AGTR1(185)
mouse ... AGTR1(11607)
rat ... AGTR1(24180)
General description
Application
- to study the effects of ACTH, serotonin, Ang II, carbachol and elevated [K+] on catecholamine and serotonin release
- to induce cyclophilin D (CypD)–dependent mitochondrial vascular superoxide (O2. - ) production in hypertension
- to increase the homocysteine-induced ER stress-inducible, ubiquitin-like domain member 1 (HERPUD1) protein level in HeLa cells
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form - |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥93% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| Gene Information human ... AGTR1(185) | Gene Information human ... AGTR1(185) | Gene Information human ... AGT(183) | Gene Information human ... AGTR1(185) |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A6402-1MG | 04061826149317 |
| A6402-5MG | 04061832674346 |
| A6402-25MG | 04061832269054 |
-
水やPBSには溶けますでしょうか。また溶解度はいかがでしょうか。
1 answer-
Helpful?
-
![[Asn1, Val5]-Angiotensin II ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/380/827/d4959a32-f11c-488c-9bc0-86d4d43cb5cb/640/d4959a32-f11c-488c-9bc0-86d4d43cb5cb.png)
![[Val5]-Angiotensin II acetate salt hydrate ≥95% (HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/301/478/c093dfb8-a891-46ac-b6a1-655b77da7c03/640/c093dfb8-a891-46ac-b6a1-655b77da7c03.png)