Saltar a
A5486
Azoximetano
13.4 M, ≥98%
Sinónimos:
AOM
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$481.000
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.450.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3N=N(→O)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
74.08
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352124
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
liquid
Quality level:
Storage condition:
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
$481.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
assay
≥98%
form
liquid
composition
methylene chloride, ≤1%
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
concentration
13.4 M
color
colorless
bp
97-99 °C (lit.)
density
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
genomic analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\N=[N+](/C)[O-]
InChI
1S/C2H6N2O/c1-3-4(2)5/h1-2H3/b4-3+
InChI key
DGAKHGXRMXWHBX-ONEGZZNKSA-N
General description
El azoximetano (AOM) es un potente químico de laboratorio utilizado para estudiar el inicio, la progresión y la prevención del cáncer, particularmente de colon. Actúa como cancerígeno, desencadenando la formación de tumores, y como agente de mutación genética, causando alteraciones específicas en el ADN.
Application
El azoximetano (AOM), un mutágeno génico, puede utilizarse con el sulfato de dextrano de sodio (DSS) para crear modelos de cáncer en animales de laboratorio que pueden utilizarse para estudiar los mecanismos de progresión y quimioprevención del cáncer.
Biochem/physiol Actions
Carcinógeno que induce aductos de O6-metilguanina en el ADN que dan lugar a transiciones G→A. Induce tumorogénesis en el colon de los animales de laboratorio y se utiliza para estudiar el mecanismo de la progresión y la quimioprevención del cáncer.
Features and Benefits
Versátil y adaptable para una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio y experimentales
Other Notes
Es fundamental determinar la dosis correcta de azoximetano para el diseño experimental con el fin de evitar la muerte prematura de los animales de laboratorio.
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
118502344906409081
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
viscous liquid
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
color
colorless
color
-
color
-
color
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
75.2 °F
flash_point_c
24 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Find high-purity biochemicals for every workflow. Explore BioUltra, Molecular Biology, BioReagent, and reagent-grade materials qualified for performance.
Sonia Leon-Cabrera et al.
Cancers, 10(9) (2018-09-22)
Signal transducer and activator of transcription 1 (STAT1) is part of the Janus kinase (JAK/STAT) signaling pathway that controls critical events in intestinal immune function related to innate and adaptive immunity. Recent studies have implicated STAT1 in tumor⁻stroma interactions, and
Carlotta Tacconi et al.
Cancer research, 79(16), 4196-4210 (2019-06-27)
Colorectal cancer is a major cause of cancer-related death in Western countries and is associated with increased numbers of lymphatic vessels (LV) and tumor-associated macrophages (TAM). The VEGFC/VEGFR3 pathway is regarded as the principal inducer of lymphangiogenesis and it contributes
Qifan Zhu et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(10), 4779-4782 (2014-10-17)
Stimulator of IFN genes (STING) is a cytoplasmic innate immune sensor for cyclic dinucleotides that also serves a dual role as an adaptor molecule for a number of intracellular DNA receptors. Although STING has important functions in the host defense
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A5486-100MG04061837839597
A5486-25MG04061837839603
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the solubility of product A5486 (Azoxymethane, CAS number 25843-45-2)?
    1 answer
    1. The solubility of Azoxymethane (CAS 25843-45-2) is as follows:
      • Water solubility: approximately 100mg/mL
      • DMSO solubility: approximately 100mg/mL
      • Ethanol (95%) solubility: approximately 100mg/mL
      • Acetone solubility: approximately 100mg/mL
      Helpful?
  4. Could I know the concentration (mg/ml) and volume of Azoxymethane 13.4M in A5486-100MG?
    1 answer
    1. This product is considered to be a pure/neat chemical (not in solution), with a purity specification of at least 98%. The g/mL would be the density, of 0.991 g/mL. The volume of 100 mg is going to be approximately 100.9 microliters, but products are often over-filled by a few percent, so it would be recommended to still weigh the material during or prior to use.
      Helpful?
  5. Is Axozymethane volatile?
    1 answer
    1. Yes, this compound is considered to be a volatile substance. Please review the entire Safety Data Sheet before handling it.
      Helpful?
  6. What are the approximate volumes for the of 25 mg and 100 mg, package sizes of Product No. A5486, Azoxymethane?
    1 answer
    1. Using the literature value for density of approximately 0.991 g/mL (at 25 °C), the approximate volumes are 25 μL for the 25 mg package size and 100 μl for the 100 mg package size.
      Helpful?
  7. How should stock solutions of Azoxymethane be stored, and for how long can they be kept?
    1 answer
    1. No solution stability studies have been performed by Sigma-Aldrich. Because the solution stability is unknown, solutions should be prepared fresh for use.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  9. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  10. How does azoxymethane act to cause cancers?
    1 answer
    1. Azoxymethane is a methylating agent which forms 6-O-methylguanine in DNA.  Unless this methylated base is repaired by cellular enzymes, it results in a base mismatch that subsequently causes tumors in the tissue.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  