Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 0.1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $160.000 |
Acerca de este artículo
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC)
form
solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)CNC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](N)CCC(O)=O)C(C)C)[C@@H](C)O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)[C@@H](C)O)C(C)C)[C@@H](C)O)C(C)C)[C@@H](C)O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C141H235N39O49/c1-31-66(18)107(137(224)158-70(22)115(202)155-69(21)114(201)156-72(24)119(206)176-108(74(26)182)129(216)151-55-94(193)160-85(49-79-37-33-32-34-38-79)125(212)174-106(65(16)17)141(228)229)175-127(214)87(57-181)161-95(194)54-148-113(200)67(19)153-93(192)53-149-121(208)82(43-47-98(198)199)165-132(219)102(61(8)9)173-140(227)112(78(30)186)177-123(210)81(39-35-36-48-142)164-122(209)83(41-44-88(144)187)162-116(203)71(23)157-131(218)101(60(6)7)168-118(205)73(25)159-138(225)110(76(28)184)179-133(220)100(59(4)5)167-96(195)56-152-130(217)109(75(27)183)178-136(223)105(64(14)15)172-134(221)103(62(10)11)169-117(204)68(20)154-92(191)52-147-91(190)51-150-128(215)99(58(2)3)170-126(213)86(50-90(146)189)166-139(226)111(77(29)185)180-135(222)104(63(12)13)171-124(211)84(42-45-89(145)188)163-120(207)80(143)40-46-97(196)197/h32-34,37-38,58-78,80-87,99-112,181-186H,31,35-36,39-57,142-143H2,1-30H3,(H2,144,187)(H2,145,188)(H2,146,189)(H,147,190)(H,148,200)(H,149,208)(H,150,215)(H,151,216)(H,152,217)(H,153,192)(H,154,191)(H,155,202)(H,156,201)(H,157,218)(H,158,224)(H,159,225)(H,160,193)(H,161,194)(H,162,203)(H,163,207)(H,164,209)(H,165,219)(H,166,226)(H,167,195)(H,168,205)(H,169,204)(H,170,213)(H,171,211)(H,172,221)(H,173,227)(H,174,212)(H,175,214)(H,176,206)(H,177,210)(H,178,223)(H,179,220)(H,180,222)(H,196,197)(H,198,199)(H,228,229)/t66-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,73-,74+,75+,76+,77+,78+,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-/m0/s1
InChI key
GXGKRPSFRUFLPR-PKXGUHEISA-N
Gene Information
human ... SNCA(6622)
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥80% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form solid | form - | form - | form - |
| Gene Information human ... SNCA(6622) | Gene Information human ... SNCA(6622) | Gene Information human ... SNCA(6622) | Gene Information human ... SNCA(6622) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A2835-.1MG | 04061833416204 |