Saltar a
95284
Agua
for molecular biology, suitable for FISH
Sinónimos:
H2O
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$57.800
500 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$111.000
1 L
Comprobar disponibilidad del carrito
$210.000
6 x 100 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$265.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2O
Número CAS:
Peso molecular:
18.02
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191602
EC Number:
231-791-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
FISH: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
$57.800
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Agua, Molecular Biology, sterile filtered
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
quality
sterile filtered
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
FISH: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
conductivity
0.0-5 μS/cm at 25 °C
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
cation traces
Ca: <10 ppb, Mg: <10 ppb
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
El agua de calidad para biología molecular está esterilizada por filtración y lista para usar, sin ADNasas, ARNasas, fosfatasas y proteasas contaminantes.
Application
El agua filtrada estéril se ha utilizado:
  • para la clonación y la construcción de plásmidos.[1]
  • para la digestión con enzimas de restricción de amplicones de PCR en el método de restricción del polisacárido A (PSA).[2]
  • en el aislamiento del ARN.[3]
  • hibridación fluorescente in situ (FISH).
  • para diluir las muestras de CVF (líquido cervicovaginal) y extractos menstruales para probar especificidad mediante amplificación del ARNm a través de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR).
  • para la cuantificación del ADN mediante reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (qPCR).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
9801-OP4.86505W3500
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
400
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
cation traces
Ca: <10 ppb, Mg: <10 ppb
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agua
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)