Saltar a
69602
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide hydrate
β-glucuronidase substrate, fluorogenic, ≥99.0% (HPLC), powder or crystals, suitable for fluorescence
Sinónimos:
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranosiduronic acid, MUG
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$387.000
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.300.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H16O9 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
352.29 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
228-186-0
MDL number:
$387.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide hydrate, suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder or crystals
impurities
≤0.1% free 4-Methylumbelliferone, ≤15% water
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
fluorescence
λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M phosphate pH 6.5
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C16H16O9.H2O/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22;/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22);1H2/t11-,12-,13+,14-,16+;/m0./s1
InChI key
URVSQZMOFUEQAW-YYHOVTOASA-N
General description
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide hydrate (MUG) is a fluorogenic substrate.[1]
Application
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide hydrate (MUG) has been used:
  • as a β-glucuronidase (GUS) substrate for fluorimetric analysis of reporter gene expression in Arabidopsis thaliana[2]
  • for the fluorimetric assay for GUS activity[3][4]
  • to measure liposome lysis by n-octylglucoside
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M9130M163369591
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)