Saltar a
61668
rac-Glycerol 1-phosphate sodium salt hydrate
≥95.0% (TLC)
Sinónimos:
α-Glycerol phosphate sodium salt hydrate, DL-Glycerol-1-phosphate sodium salt hydrate, DL-Glycerol-3-phosphate sodium salt hydrate, Sodium 3-phosphoglycerate hydrate, Sodium DL-glycerophosphate hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H9O6P · xNa+ · yH2O
Número CAS:
Peso molecular:
172.07 (anhydrous free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51191904
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC), 95-102% anhydrous basis (corrected for sodium, T)
form
powder or solid
impurities
≤35% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H9O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)
InChI key
AWUCVROLDVIAJX-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G65013969371662
assay
≥95.0% (TLC), 95-102% anhydrous basis (corrected for sodium, T)
assay
-
assay
≥95% (CE)
assay
98.0-101.0% (dried substance)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder or solid
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
impurities
≤35% water
impurities
-
impurities
~12% water
impurities
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
61668-5G04061833330814
61668-1G04061826644317