Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 500 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $90.800 | |
| 1 kg | Comprobar disponibilidad del carrito | $169.000 |
Acerca de este artículo
product line
BioUltra
Quality Level
assay
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
7.5-9.0 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.010, λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% (T) | assay 99.5-101.0% (acidimetric) | assay ≥99.95% trace metals basis, 99.7-100.5% dry basis | assay 99.7%, 99.7-100.5% (ACS specification) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| product line BioUltra | product line - | product line - | product line - |
| form powder or crystals | form powder or crystals | form solid | form powder, crystals or granules |
| pH 7.5-9.0 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 8.0-8.6 (20 °C, 5%) | pH - | pH 8.2 (10.01 g/L) |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: soluble(lit.) | solubility water: soluble 362 g/L at 25 °C | solubility - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 60339-500G | 04061832675671 |
| 60339-1KG | 04061832675664 |