116GS
116-GS
Propiedades
liquid
100
1 yr
Cell Applications, Inc
wet ice
2-8°C
Descripción
Mostrar Diferencias
1 of 1
Sigma-Aldrich
Fibroblast Growth Supplement (15ml)
213-GS
Endothelial Cell Growth Supplement v2 (15ml)
R116-GS
Rat Fibroblast Growth Supplement (50 ml)
415-GS
Synoviocyte Growth Supplement (50 ml)
−20°C
dry ice
-
10 - Combustible liquids
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿No ve la versión correcta?
Categorías relacionadas
Cell Culture & Analysis
Molecular Biology & Functional Genomics
Supplements for Cell Culture