Saltar a
11557
Ácido 2,2′-acino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) diammonium salt
chromogenic, ≥98% (HPLC), powder or crystals
Sinónimos:
AzBTS-(NH4)2, Diamonio del 2,2′-acino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfonato)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2026desdePUDAHUEL
$69.500
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H24N6O6S4
Número CAS:
Peso molecular:
548.68
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
250-396-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7329461
$69.500
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2026Detalles
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ácido 2,2′-acino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) diammonium salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
impurities
≤6.0% water
solubility
H2O: 10 mg/mL, slightly hazy to clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[NH4+].[NH4+].CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
InChI key
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
Application
El ácido 2,2′-acino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico es un sustrato de la peroxidasa adecuado para procedimientos ELISA. Este sustrato rinde un producto final soluble que es de color verde y puede leerse espectrofotométricamente a 405 nm. La reacción puede pararse con dodecilsulfatosódico (SDS) al 1 %. Recomendado para procedimientos ELISA (micropocillo), no recomendado para aplicaciones con membrana.
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt has been used:
  • in the radical scavenging assay to test the antioxidant property of Pinus densiflora bark (PDB) extracts[1]
  • to test the antioxidant capacity (AOC) of Aloe vera samples
  • as a substrate for streptavidin-horse radish peroxidase (HRPO) in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)[2]
Other Notes
Chromogenic substrate for peroxidase; The ABTS-H2O2-peroxidase system in EIA.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A1888A9941693014
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, slightly hazy to clear
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
deionized water: 100 mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder
form
tablet
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
impurities
≤6.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
wgk
WGK 2
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)