Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $275.000 | |
| 5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $1.080.000 |
Acerca de este artículo
product line
BioReagent
Quality Level
assay
~95% (HPLC)
form
powder
impurities
≤5% 5-aminofluorescein
mp
285 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMSO: soluble, acetone: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 490 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35)c2c1
InChI
1S/C20H13NO5/c21-10-1-4-13-16(7-10)20(26-19(13)24)14-5-2-11(22)8-17(14)25-18-9-12(23)3-6-15(18)20/h1-9,22-23H,21H2
InChI key
YOAWSYSKQHLFPM-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 490 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 9.0 | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| solubility DMSO: soluble, methanol: soluble, acetone: soluble | solubility methanol: 1 mg/mL, clear, yellow to very dark yellow-orange | solubility DMSO: 5 mg/mL, DMF: soluble, aqueous buffer, pH ≥ 9.0: soluble | solubility - |
| form powder | form powder | form solid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ~95% (HPLC) | assay - | assay ≥95% (TLC) | assay 95% |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D193801-100G | 04061831835724 |
| 07985-5G | 04061832531328 |
| 07985-1G | 04061826660836 |