Saltar a
00457
Magnesium chloride solution
0.1 M
Sinónimos:
Additive Screening Solution 22/Kit-No 78374
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$89.600
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
MgCl2
Número CAS:
Peso molecular:
95.21
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
$89.600
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
concentration
0.1 M
density
1.01 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
630366306968475
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.01 g/mL at 20 °C
density
-
density
1.08 g/mL at 20 °C
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
concentration
0.1 M
concentration
~0.025 M in H2O
concentration
~1 M in H2O
concentration
2 M in H2O
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium chloride solution
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)