Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
158.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-977-6
Beilstein/REAXYS Number:
878524
MDL number:
Assay:
≥96.5% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
purum
Quality Segment
assay
≥96.5% (HPLC)
form
powder
mp
119-122 °C (lit.), 120-124 °C
functional group
ketone
SMILES string
O=C1C=CC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H6O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
InChI key
FRASJONUBLZVQX-UHFFFAOYSA-N
Application
La 1,4-naftoquinona es el resto estructural clave de muchos antineoplásicos y antifúngicos.
Puede utilizarse para sintetizar:
Otras aplicaciones son:
Puede utilizarse para sintetizar:
- Oxindoles 3,3-disustituidos a través de la adición asimétrica de Michael al oxindol.
- Isoindolinas bioactivas a través de cicloadición 1,3-dipolar asimétrica a los iluros de azometina generados in situ a partir de aldehídos y dietil aminomalonato.
- α,α-difluoro-β-hidroxi cetona a través de la reacción de adición de aldol de Mukaiyama «en agua» con difluoroenoxisilano sin catalizador.
- 2-hidroxi-3-anilino-1,4-naftoquinona, que muestra una potente actividad antipalúdica in vivo.
Otras aplicaciones son:
- Como reactivo de arilación para la α-arilación de aldehídos.
- Como material de partida en la síntesis en varios pasos de benc[f]indol-4,9-dionas.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-naftoquinona
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
285.8 °F
flash_point_c
141 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
1, 4-Naphthoquinone.
Yu J S.
Synlett, 25(16), 2377-2378 (2014)
Design, synthesis and evaluation of novel 1, 4-naphthoquinone derivatives as antifungal and anticancer agents.
Tandon V K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 14(5), 1079-1083 (2004)
Barbara Krajewska et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(12), 4144-4151 (2007-04-10)
In their inhibition-inducing interactions with enzymes, quinones primarily utilize two mechanisms, arylation and oxidation of enzyme thiol groups. In this work, we investigated the interactions of 1,4-naphthoquinone with urease in an effort to estimate the contribution of the two mechanisms
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 70372-250G | 04061832822129 |
| 70372-1KG | 04061835048434 |
| 70372-50G | 04061835052394 |