Saltar a
436615
Amberlite HPR650 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 25-30 mesh, cationic
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
$325.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
$325.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Dowex Monosphere 650C hydrogen form, Cation Exchange Resin
Quality Segment
description
cross-linkage 8%, formerly Dowex Monosphere 650 C hydrogen form
form
beads
parameter
150 °C max. temp.
moisture
46-51%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
sulfonic acid functional group
particle size
21-25 mesh, 600-700 μm
operating pH
0-14
capacity
2.0 meq/mL by wetted bed volume
bulk density
690 g/L
separation technique
cation exchange
SMILES string
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
General description
AmberLite HPR650 H is a strong basic cation exchange gel resin with sulfonic acid as functional group.AmberLite HPR650 H is a heterogeneous catalyst.
Application
Aplicaciones de lechos mezclados; pulido del condensado; aplicaciones de azúcar; cumple los requisitos de la Normativa 21 CFR 173.25 de la FDA sobre aditivos para alimentación.
AmberLiteHPR650 H packed column was used in flow based ammonia gas analyzer.[1]
Features and Benefits
Catiónica fuertemente ácida
Other Notes
Esta resina de intercambio iónico no ha sido previamente procesada ni lavada. Sugerimos su tratamiento y lavado previo.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
217484217514217492
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid functional group
parameter
150 °C max. temp.
parameter
-
parameter
-
parameter
-
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
particle size
21-25 mesh, 600-700 μm
particle size
200-400 mesh
particle size
200-400 mesh
particle size
50-100 mesh
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)