Saltar a
20722
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, luer tip
1005LT, volume 5 mL, needle size (not included)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
glass body
needle size
(not included)
feature
without needle Luer tip
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81501
needle L
, n/a
volume
5 mL
General description
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
207202072120723
material
glass body
material
glass body
material
glass body
material
glass body
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
needle L
, n/a
needle L
, n/a
needle L
, n/a
needle L
, n/a
volume
5 mL
volume
1 mL
volume
2.5 mL
volume
10 mL
manufacturer/tradename
Hamilton 81501
manufacturer/tradename
Hamilton 81301
manufacturer/tradename
Hamilton 81401
manufacturer/tradename
Hamilton 81601
feature
without needle Luer tip
feature
without needle Luer tip
feature
without needle Luer tip
feature
without needle Luer tip
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)