Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | $57.900 | |
| 5 mL | Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL | $255.000 $224.400 | |
| 10 mL | Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL | $487.000 | |
| 50 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | $1.940.000 |
Acerca de este artículo
$57.900
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions
shelf life
≤12 mo.
feature
dNTPs included, hotstart
packaging
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4600), kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4602), kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4601), kit of 50 mL (5000 x 20 μL rxn; KK4618)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
2 ×
technique(s)
qPCR: suitable
input
purified DNA
compatibility
for use with Agilent Mx3000P, for use with Agilent Mx3005P, for use with Agilent Mx4000, for use with Applied Biosystems® 5700, for use with Applied Biosystems® 7000, for use with Applied Biosystems® 7300, for use with Applied Biosystems® 7500, for use with Applied Biosystems® 7700, for use with Applied Biosystems® 7900HT, for use with Applied Biosystems® ViiA 7, for use with QuantStudio™, for use with StepOne™, for use with StepOnePlus™
detection method
SYBR® Green
storage temp.
−20°C
General description
La robustez, procesividad y velocidad mejoradas de los kits para qPCR KAPA SYBR FAST tienen como consecuencia eficiencias de amplificación uniformemente elevadas que permiten una cuantificación relativa más precisa para el análisis de la expresión génica. Los kits para qPCR KAPA SYBR FAST, desarrollados para un rendimiento óptimo en las estrictas condiciones de reacción de PCR en tiempo real, exhiben notables mejoras en la relación señal-ruido (fluorescencia), el ciclo de cuantificación (Cq), la linealidad y la sensibilidad.
Application
- Expresión génica
- Validación de la atenuación génica
- Validación de micromatrices
- Análisis de genochips
- Detección de pocas copias
- Cuantificación absoluta de las genotecas de SNG (secuenciación de nueva generación)
- PCR cuantitativa en tiempo real
Features and Benefits
- Una elevada eficiencia de reacción, de entre el 95 % y el 105 %, mejora la precisión y la reproducibilidad.
- Eficiencia no sesgada a través de una amplia variedad de contenidos de GC y longitudes de amplicón.
Detecta de manera uniforme dianas difíciles y con pocas copias
- Mejores resultados de procesividad dan lugar a Cq anteriores.
- Mayor detección de fluorescencia entre diversas dianas ricas en AT y GC.
- La enzima nueva es resistente a la inhibición por SYBR.
Se realiza una PCR en tiempo real completa en solo 40 minutos
- Tiempos de ejecución un 55 % más cortos con un protocolo de ciclado rápido.
- Mantiene un elevado rendimiento al cambiar de los protocolos convencionales a los rápidos.
Notas rápidas:
- Este kit contiene una enzima diseñada mediante ingeniería genética optimizada para qPCR utilizando el colorante SYBR Green I.
- La mezcla maestra 2X contiene un tampón patentado. Junto con la nueva enzima, esto mejora la eficiencia de amplificación de dianas ricas en GC y en AT.
- Basta una desnaturalización inicial de 20 segundos a 95 ºC para la activación de la enzima. Cuando se trabaja con muestras complejas, se recomienda una desnaturalización inicial de 3 minutos.
- Para el ciclado en 3 etapas, utilizar 20 segundos para hibridación del cebador y 1 segundo para la extensión/adquisición de los datos a 72°C.
- No hay que superar los volúmenes de reacción de 25 μl.
Preparation Note
El colorante SYBR Green I contenido en la mezcla maestra para qPCR KAPA SYBR FAST (2X) y los colorantes ROX/fluoresceína (dependiendo de la configuración del kit) son sensibles a la luz. La exposición a la luz directa durante un tiempo prolongado producirá pérdida de intensidad de la señal fluorescente.
La mezcla maestra para qPCR KAPA SYBR FAST (2X) es estable durante 30 ciclos de congelación-descongelación. Hay que asegurarse de que todos los reactivos se conservan protegidos de la luz a -20°C cuando no se estén utilizando. Cuando están protegidos de la luz, los reactivos son estables en oscuridad a 4°C al menos durante una semana y pueden conservarse a esta temperatura para ser utilizados a corto plazo, siempre que no se contaminen con microbios o nucleasas.
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) qPCR: suitable | technique(s) qPCR: suitable | technique(s) qPCR: suitable | technique(s) qPCR: suitable |
| input purified DNA | input purified DNA | input purified DNA | input purified DNA |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
| usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 5000 reactions | usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions | usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions | usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 500 reactions |
| compatibility for use with Agilent Mx3000P, for use with Agilent Mx4000, for use with Applied Biosystems® 7000, for use with Applied Biosystems® 7500, for use with Applied Biosystems® 7900HT, for use with QuantStudio™, for use with StepOnePlus™, for use with Agilent Mx3005P, for use with Applied Biosystems® 7300, for use with Applied Biosystems® ViiA 7, for use with Applied Biosystems® 5700, for use with StepOne™, for use with Applied Biosystems® 7700 | compatibility for use with Applied Biosystems® 5700, for use with Applied Biosystems® 7000, for use with Applied Biosystems® 7300, for use with Applied Biosystems® 7700, for use with Applied Biosystems® 7900HT, for use with StepOne™, for use with StepOnePlus™ | compatibility for use with Agilent Mx3000P, for use with Agilent Mx3005P, for use with Agilent Mx4000, for use with Applied Biosystems® 7500, for use with Applied Biosystems® ViiA 7, for use with QuantStudio™ | compatibility for use with Bio-Rad CFX96, for use with Bio-Rad Chromo4 (Real-Time Detector), for use with Bio-Rad DNA Engine Opticon, for use with Bio-Rad Opticon 2, for use with Eppendorf® Mastercycler (ep realplex ), for use with Illumina Eco, for use with Roche LightCycler 1.5/2.0, for use with Roche LightCycler 480, for use with Roche LightCycler 96, for use with Roche LightCycler Nano, for use with Rotor-Gene®, for use with Smart Cycler® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KAPA SYBR® FAST
Solo componentes del kit
- KAPA SYBR® FAST DNA Polymerase
- Reaction buffer
- dNTPs
- SYBR® Green I dye
- MgCl2 2.5 mM
- ROX™ High Reference Dye (50X)
- ROX™ Low Reference Dye (50X)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| KK4600 | 04061838087027 |
| KK4601 | 04061838087034 |
| KK4618 | 04061837897375 |
| KK4602 | 04061837897320 |