Saltar a
DNTP-RO
Roche
Conjunto de trifosfato de desoxinucleósido
PCR Grade, sodium salt
Sinónimos:
conjunto de datp, dctp, dgtp y dttp, calidad pcr, datp, dctp, dgtp, dttp
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
4 x 250 μL
Comprobar disponibilidad del carrito
$277.000
4 x 1250 μL
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.170.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41106300
Assay:
99% (dNTP)
Form:
liquid
Solubility:
water: miscible
Storage temp.:
−20°C
$277.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
assay
99% (dNTP)
form
liquid
usage
sufficient for 37,500 reactions (03622614001), sufficient for 6,250 reactions (11969064001)
packaging
pkg of 4 × 1,250 μL (03622614001 [4x100 mM]), pkg of 4 × 250 μL (11969064001 [4x100 mM])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.9% (dNDP)
color
colorless
solubility
water: miscible
storage temp.
−20°C
General description
Este producto contiene 4 viales separados de dATP, calidad PCR, dCTP, calidad PCR, dGTP, calidad PCR y dTTP, calidad PCR, cada uno con una concentración de 100 mM y como una disolución transparente incolora de la sal de sodio (pH 8,3).
Application
El conjunto de trifosfato de desoxinucleósido, calidad PCR, es adecuado para muchas aplicaciones en las que se requieren reactivos de alta calidad. Dichas aplicaciones son la transcripción inversa (RT), la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la PCR con transcriptasa inversa (RT-PCR), las reacciones de marcaje de ADN y los análisis de secuenciación o secuenciación de ciclo.[1][2]
Features and Benefits
Los nucleótidos de calidad PCR de Roche se fabrican y purifican especialmente a la mayor pureza química posible.
  • Los nucleótidos de calidad PCR contienen como mínimo un 99 % del trifosfato de desoxinucleótido pertinente (dNTP) y menos del 0,9% del difosfato de desoxinucleótico (dNDP).
  • Se suministran como disoluciones transparentes e incoloras en agua a una concentración de 100 mM (pH 8,3).
  • Debido al proceso de fabricación, los nucleótidos de calidad PCR carecen de dNTP con bases modificadas, así como de contaminación con tetrafosfatos y pirofosfatos. Los tetrafosfatos pueden desintegrarse y formar pirofosfatos, que son un conocido inhibidor de las reacciones de amplificación. Por consiguiente, la pureza de los nucleótidos es crucial para el éxito de sus reacciones de amplificación.
  • Los nucleótidos de calidad PCR son estables durante 30 meses después de la fecha de producción si se conservan entre -15 y -25°C.
Packaging
1 conjunto que contiene 4 componentes
  • dATP, calidad para PCR, sal de sodio, 100 mM
  • dCTP, calidad para PCR, sal de sodio, 100 mM
  • dGTP, calidad para PCR, sal de sodio, 100 mM
  • dATP, calidad para PCR, sal de sodio, 100 mM
Preparation Note
Disolución de trabajo: Para obtener los mejores resultados, prepare una mezcla de desoxinucleótidos que contenga dATP, dCTP, dGTP, dTTP (10 mM, de cada uno); (por ejemplo, para la preparación de una mezcla de 100 μl de nucleótidos, añada 10 μl de dATP, dCTP, dGTP, dTTP (cada uno) a 60 μl de agua, calidad PCR).
Analysis Note
Función probada utilizando la RT-PCR: Se prueba la ausencia de desoxirribonucleasas contaminantes, ribonucleasas y actividades melladoras (nicking) de acuerdo con los procedimientos de control de calidad vigentes.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
03732738001DNSTP-RODNTP100A
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
assay
99% (dNTP)
assay
≤1.5% (ddNDP, HPLC), ≥98% (ddNTP, HPLC)
assay
≥98% (dntp)
assay
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
concentration
<0.9% (dNDP)
concentration
-
concentration
-
concentration
100 mM
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • dATP, PCR Grade, sodium salt 100 mM
  • dCTP, PCR Grade, sodium salt 100 mM
  • dGTP, PCR Grade, sodium salt 100 mM
  • dTTP, PCR Grade, sodium salt 100 mM
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Michael Weichhaus et al.
International journal of oncology, 41(2), 745-752 (2012-05-23)
The past two decades have seen a drastic increase in obesity rates in Western societies and emerging countries. As such, it has become increasingly important to understand the molecular mechanisms by which obesity affects the risk of developing associated co-morbidities.
Ellen G Christensen et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 55(9), 4064-4071 (2011-07-13)
The human food-borne pathogen Listeria monocytogenes is capable of persisting in food processing plants despite cleaning and sanitation and is likely exposed to sublethal biocide concentrations. This could potentially affect susceptibility of the bacterium to biocides and other antimicrobial agents.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
1196906400104061837902246
362261400104061837902673