Saltar a
DNTPM-RO
Roche
Mezcla de nucleótidos para PCR
solution, sufficient for 500 reactions (11581295001), sufficient for 5,000 reactions (11814362001), sufficient for 2,500 reactions (04638956001)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
200 μL
Comprobar disponibilidad del carrito
$80.900
5 x 200 μL
Comprobar disponibilidad del carrito
$339.000
10 x 200 μL
Comprobar disponibilidad del carrito
$431.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41106300
Assay:
99.8% (sum of 4 peaks, HPLC)
Form:
solution
Solubility:
water: miscible
Storage temp.:
−20°C
$80.900
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
assay
99.8% (sum of 4 peaks, HPLC)
form
solution
usage
sufficient for 2,500 reactions (04638956001), sufficient for 5,000 reactions (11814362001), sufficient for 500 reactions (11581295001)
packaging
pkg of 10 × 200 μL (11814362001 [10mM, each]), pkg of 200 μL (11581295001 [10 mM, each]), pkg of 5 × 200 μL (04638956001 [10 mM, each])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
10 mM
impurities
DNase, none detected, RNase, none detected
color
colorless
solubility
water: miscible
storage temp.
−20°C
General description
La mezcla de nucleótidos para PCR es una disolución incolora y transparente de las sales de sodio de dATP, dCTP, dGTP y dTTP, cada una a una concentración 10 mM en agua de calidad para PCR. Esta mezcla de nucleótidos puede añadirse directamente a las reacciones en cadena de la polimerasa.
Application
  • La mezcla de nucleótidos para PCR está optimizada para poder utilizarse en todos los tipos de reacciones de amplificación y de extensión del cebador. PCR[1]
  • RT-PCR[2]
  • Síntesis de ADNc
  • Extensión del cebador
Features and Benefits
La mezcla de nucleótidos para PCR puede añadirse directamente a las reacciones de amplificación. Los nucleótidos de calidad para PCR de Roche se fabrican y purifican especialmente a la mayor pureza química posible.
Mayor producción y rendimiento
  • Elija una mezcla fácil de usar adecuada de los 4 nucleótidos.
  • Se consigue la mayor sensibilidad para la PCR y la RT-PCR.
  • Insista en la mayor pureza (>99 %) de los nucleótidos.
Packaging
1 conjunto que contiene 4 mezclas listas para usar
Preparation Note
Activador: Mg2+
Disolución de trabajo: Si es preciso, las disoluciones pueden diluirse con agua destilada esterilizada en autoclave.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): Resistirá 50 ciclos de congelación y descongelación.
Analysis Note
Pruebas de función en PCR
Pruebas de función en la RT-PCR
Ausencia de desoxirribonucleasas o actividades melladoras (nicking) contaminantes de acuerdo con los procedimientos de control de calidad vigentes.
Ausencia de ribonucleasas contaminantes de acuerdo con los procedimientos de control de calidad vigentes.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
118884120017200411585550910
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
form
solution
form
solution
form
liquid
form
solution
assay
99.8% (sum of 4 peaks, HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
water: miscible
solubility
water: miscible
solubility
-
solubility
water: miscible
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • dATP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
  • dCTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
  • dGTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
  • dTTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)