Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
material
polyester component(s), polypropylene , silicone component(s)
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Samplicity®
technique(s)
HPLC: suitable, analytical sample preparation: suitable
H
9.1 cm (3.6 in.)
L × W × H
44.5 cm × 10.2 cm × 9.1 cm
L
44.5 cm (17.5 in.)
W
10.2 cm (4 in.)
weight
1.32 kg (2.9 lb)
color
blue
shipped in
ambient
General description
• El sistema de filtración Samplicity G2 permite la filtración por vacío de hasta 8 muestras a la vez, directamente en viales de HPLC.
• Filtración para preparación de muestras para HPLC sin jeringas. La muestra se añade a un embudo adaptador en un filtro Millex convencional de 33 mm (filtros Millex para el sistema Samplicity G2) o un embudo y un filtro integrados (filtro Millex Samplicity )
• El sistema Samplicity G2 tiene un menor impacto ergonómico que la filtración con jeringa manual
Aplicaciones:
HPLC; filtración de muestras viscosas o cargadas de partículas para HPLC
Application
Features and Benefits
Packaging
Physical form
Other Notes
Tapa
Bandeja de viales
Bandeja de residuos
Tubos
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| weight 1.32 kg (2.9 lb) | weight 1.32 kg (2.9 lb) | weight - | weight - |
| W 10.2 cm (4 in.) | W 10.2 cm (4 in.) | W - | W - |
| manufacturer/tradename Samplicity® | manufacturer/tradename Samplicity® | manufacturer/tradename Samplicity® | manufacturer/tradename Samplicity® |
| L 44.5 cm (17.5 in.) | L 44.5 cm (17.5 in.) | L - | L - |
| material polyester component(s), silicone component(s), polypropylene | material polyester component(s), polypropylene , silicone component(s) | material silicone tubing | material PTFE membrane, high-density polyethylene |
| color blue | color green | color - | color - |