Saltar a
PUMP05001
Recirculation Pump
AC/DC input 230 V
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
SB.51
UNSPSC Code:
41104200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
AC/DC input
230 V, 50-60 Hz
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with tanks
General description
Recirculation Pump is a water purification system accessory. The pump recirculates stored water to maintain pure water quality.
For use with 30, 60, and 100 L polyethylene (PE) reservoirs to protect stored water quality.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Recirculation Pump