Saltar a
PLTK06210
Regenerated Cellulose Membrane Filter, 30 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 63.5 mm
Sinónimos:
Membrana de filtración de celulosa regenerada, 30 kDa NMWCO
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104903
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
30 kDa NMWCO
Material:
regenerated cellulose membrane
Feature:
hydrophilic
Diam.:
63.5 mm
Sterility:
non-sterile
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Discos de ultrafiltración, NMW 30 kDa, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 63.5 mm Amicon® Bioseparations
material
regenerated cellulose membrane
Quality Segment
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Ultracel®
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
diam.
63.5 mm
filter diam.
63.5 mm
filtration area
28.7 cm2
matrix
Ultracel®
pore size
30 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
Las membranas de ultrafiltración suelen estar fabricadas con celulosa regenerada o polietersulfona (PES). En general, el punto de corte de peso molecular nominal (NMWCO) de la membrana debe ser 2 a 3 veces menor que el peso molecular del soluto que se pretende retener cuando se utiliza celulosa regenerada.
Application
Se han utilizado discos de ultrafiltración de NMW de 30 kDa con el concentrador agitador de células Amicon® para la purificación de proteínas de células de mamíferos.[1] También se ha utilizado en unidades de ultrafiltración para el fraccionamiento de inhibidores de xilanasa.
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PLTK02510PLTK04310PLTK04710
diam.
63.5 mm
diam.
25 mm
diam.
44.5 mm
diam.
47 mm
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c