Saltar a
PLBC04310
Regenerated Cellulose Membrane Filter, 3 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 44.5 mm
Sinónimos:
Membrana de filtración de celulosa regenerada, 3 kDa NMWCO
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104903
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
3 kDa NMWCO
Material:
regenerated cellulose membrane
Feature:
hydrophilic
Diam.:
44.5 mm
Sterility:
non-sterile
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Discos de ultrafiltración, NMW 3 kDa, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 44.5 mm Amicon® Bioseparations
material
regenerated cellulose membrane
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Ultracel®
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
diam.
44.5 mm
filter diam.
44.5 mm
filtration area
13.4 cm2
matrix
Ultracel®
pore size
3 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
Configuración del dispositivo: discos de ultrafiltración
Código del filtro: PLBC
Monte su agitador Amicon con la membrana de su elección. Los discos de ultrafiltración están disponibles en celulosa regenerada Ultracel y en polietersulfona (PES) Biomax. Las membranas están disponibles en una gama de diferentes tamaños de poro y diámetros .
Las membranas de celulosa regenerada Ultracel se recomiendan para concentrar o desalar disoluciones diluidas. La microestructura hermética e hidrófila de las membranas Ultracel garantiza la mayor retención posible con la menor adsorción posible de proteínas, ADN u otras macromoléculas.
Las membranas de PES BioMax se recomiendan para concentrar o desalar mayores volúmenes de muestras más concentradas, como suero, plasma o medios de cultivo tisular acondicionados.
Los discos de microfiltración de PVDF Durapore están disponibles en tamaños de poro de 0,1 µm, 0,22 µm y 0,45 µm en diámetros de 63,5 mm y 75 mm.
Características y beneficios:
•Los diámetros de los discos son: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 y 150 mm
•Las membranas Ultracel, Durapore y Biomax están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro para satisfacer sus requisitos de separación
•Compatible con agitadores Amicon
Aplicaciones:
Concentración, intercambio de tampones, desalado
Tipo de filtro: Ultrafiltración
Application
NMWL de 3 kDa, celulosa regenerada Ultracel, 44,5 mm de diámetro
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PLBC02510PLBC06210PLBC07610
pore size
3 kDa NMWCO
pore size
3 kDa NMWCO
pore size
3 kDa NMWCO
pore size
3 kDa NMWCO
diam.
44.5 mm
diam.
25 mm
diam.
63.5 mm
diam.
76 mm
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
The best in large-volume ultrafiltration just got better. Introducing the new Amicon® Stirred Cell. You’re an Amicon® Stirred Cell owner. You’re adept at finely separating macrosolutes in large-volume (50-400 mL) samples, and you depend on the precision of Amicon® devices. Or maybe you are an expert in membrane analysis, and you count on a device that lets you insert membranes of your choice. With your needs in mind, EMD Millipore has developed the new Amicon® Stirred Cell, providing the same gentle, high recovery of macrosolutes and thorough buffer exchange to which you’re well accustomed. It provides the same membrane flexibility and ability to monitor filtration progress.
Ver todo el contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
PLBC0431004053252727368