Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Level
material
PTFE membrane, polypropylene , polypropylene housing
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
product line
Aervent®
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Aervent®
parameter
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C, 4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
technique(s)
gas filtration: suitable
L
5.5 cm (2.16 in.)
W
2.4 in.
diam.
6.2 cm (2.4 in.)
filtration area
19.6 cm2
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤1.0 mg
matrix
Aervent®
pore size
0.2 μm pore size
bubble point
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
fitting
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
shipped in
ambient
General description
Application
- Ventilación estéril de recipientes y garrafones
- Líneas de rotura de vacío para autoclaves
- Filtración estéril de bajos volúmenes de fluidos no acuosos
- Entrada de fermentadores pequeños y filtración de gases de escape
Preparation Note
10 ciclos de 30 min en autoclave a 130 °C; no esterilizable mediante vapor en línea
Analysis Note
Retención cuantitativa de 107 UFC/cm2Brevundimonas diminuta (ATCC® 19146) mediante la metodología ASTM F838-83
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: Bioprocessing
- Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
- Instrucciones de uso: Consulte la guía de Procedimientos de análisis de la integridad y de la esterilización a vapor (Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures) y la primera página de la Guía de inspección visual (Visual Inspection Guide)
- Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| pore size 0.2 μm pore size | pore size 0.2 μm pore size | pore size 0.2 μm pore size | pore size 0.2 μm pore size |
| filtration area 19.6 cm2 | filtration area 19.6 cm2 | filtration area 19.6 cm2 | filtration area 19.6 cm2 |
| product line Aervent® | product line Aervent® | product line Aervent® | product line Aervent® |
| technique(s) gas filtration: suitable | technique(s) gas filtration: suitable | technique(s) gas filtration: suitable | technique(s) gas filtration: suitable |
| material PTFE membrane, polypropylene housing | material PTFE membrane, polypropylene , polypropylene housing | material PTFE membrane, polypropylene , polypropylene housing | material PTFE membrane, polypropylene , polypropylene housing |
| matrix Aervent® | matrix Aervent® | matrix Aervent® | matrix Aervent® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unidad de filtración Aervent-50 hidrófoba 0,2 µm 3/4 pulgada tubo/tubo
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MTGR15010 | 04053252458040 |