Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Unidad de filtración estéril Millipak-40 0,22 µm 1/4 pulgada tubo/tubo con campana, Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. Hose Barb Outlet: 1/4 in. Hose Barb with Bell
Quality Level
material
PVDF membrane, PVDF vent cap, polycarbonate support, polycarbonate housing
sterility
sterile
product line
Millipak®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®
parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward), 0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse), 1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward), 20 L process volume, 25 °C max. temp., 4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
filter diam.
7.6 cm (3.0 in.)
filtration area
200 cm2
inlet connection diam.
1/4 in.
outlet connection diam.
1/4 in.
impurities
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤1.5 mg/device
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
bubble point
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
fitting
6 mm (1/4 in.) inlet hose barb, 6 mm (1/4 in.) outlet filling bell (with bell)
shipped in
ambient
General description
Packaging
Preparation Note
3 ciclos de 90 min en autoclave a 123 °C; no esterilizable mediante vapor en línea
Analysis Note
Las muestras retenían cuantitativamente un mínimo de concentración de provocación de Brevundimonas diminuta de 1 x 10⁷ UFC/cm² utilizando la metodología ASTM® F838.
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: Bioprocessing
- Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
- Instrucciones de uso: Consulte las instrucciones de humectación en la guía del usuario de las unidades de filtración con membrana Durapore®
- Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| pore size 0.22 μm | pore size 0.1 μm | pore size 0.45 μm | pore size 0.22 μm |
| filtration area 200 cm2 | filtration area 200 cm2 | filtration area 200 cm2 | filtration area 200 cm2 |
| technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) bioburden reduction: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable |
| product line Millipak® | product line Millipak® | product line Millipak® 40 | product line Millipak® |
| matrix Durapore® | matrix Durapore® | matrix Durapore® | matrix Durapore® |
| material PVDF membrane, polycarbonate housing, PVDF vent cap, polycarbonate support | material PVDF membrane, PVDF vent cap, polycarbonate housing, polycarbonate support | material PVDF membrane, PVDF vent cap, polycarbonate , polycarbonate support | material PVDF membrane, PVDF vent cap, polycarbonate housing, polycarbonate support |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unidad de filtración estéril Millipak-40 0,22 µm 1/4 pulgada tubo/tubo con campana
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MPGL04GH2 | 04053252451997 |