Saltar a
MP0DADAPT
Kit de adaptador desechable 3 mediante adaptadores, 3 adaptadores ciegos
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
shipped in
ambient
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MP0DADPTFXX42PM001CAD6163
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
SP1
Quality Level
-
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
MP0DADAPT04053252491436