Saltar a
MANMN2010
Placa de 96 pocillos Multiscreen®, membrana de malla de nailon
pore size 20 μm, non-sterile
Sinónimos:
Placa de 96 pocillos de malla de nailon, Placa de membrana de nailon
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Material:
clear polystyrene plate, flat bottom wells, mesh Nylon membrane
Pore size:
20 μm pore size
Sterility:
non-sterile
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, mesh Nylon membrane
description
Whole Organism Screening
sterility
non-sterile
usage
Manual
feature
hydrophilic, lid
packaging
pkg of 10 plates
manufacturer/tradename
MultiScreen®
technique(s)
Particulate-laden sample filtration: suitable, prefiltration: suitable
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
pore size
20 μm pore size
application(s)
sample preparation
compatibility
manifold only
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
La placa MultiScreen-Mesh con placa receptora proporciona un sistema completo para el cultivo, el análisis y la lectura de los resultados de los ensayos en un protocolo de un solo paso. Este sistema es ideal para el cribado de dianas y otras aplicaciones que permiten evaluar nuevos compuestos utilizando organismos pluricelulares como modelo in vivo.
MultiScreen-Mesh está optimizada para la identificación de compuestos y dianas en un formato de 96 pocillos. La placa de malla de nailon de 96 pocillos y la bandeja de 96 pocillos se combinan para proporcionar un sistema listo para usar para ensayos de medición de la parálisis, la citotoxicidad y la muerte de organismos pluricelulares. Seleccione el tamaño adecuado para su aplicación de una variedad de tamaños de poro de malla. Sólo tiene que transferir los parásitos, nematodos u otros organismos pluricelulares a los pocillos, tratarlos con el compuesto diana y medir la migración de los organismos. Las placas son ópticamente transparentes para utilizar con un microscopio de obtención de imágenes u otros análisis microscópicos. Las placas se pueden recubrir con una fina capa de agar si es preciso.
También se ha demostrado que las placas MultiScreen-Mesh son útiles como tamices celulares de alto rendimiento antes del análisis celular en un analizador de FACS. Para disociar los grupos de células antes de cargar la placa en el equipo de FACS, pase las suspensiones celulares a través de las placas de malla o bien por flujo de gravedad o bien por centrifugación suave.
Esta placa filtrante proporciona un sistema completo para el cultivo, el análisis y la lectura de los resultados de los ensayos en un protocolo de un solo paso. El sistema es ideal para el cribado de dianas y otras aplicaciones que permiten evaluar el efecto de los nuevos compuestos en organismos pluricelulares enteros. La placa de filtración MultiScreen®-Mesh está optimizada para la identificación de compuestos y dianas en un formato de 96 pocillos. La placa de filtración y la bandeja de 96 pocillos se ajustan para proporcionar un sistema listo para usar para ensayos que miden la parálisis, la citotoxicidad y la muerte de organismos pluricelulares. Sólo tiene que transferir los parásitos, nematodos u otros organismos pluricelulares a los pocillos, tratarlos con el compuesto diana y medir la migración de los organismos.
Características y beneficios:
- Múltiples configuraciones y aplicaciones
- Compatibilidad química
- Compatible con automatización
- Filtración al vacío superior y recogida de filtrado
- Las placas son ópticamente transparentes para utilizar con un microscopio de obtención de imágenes u otros análisis microscópicos
Aplicaciones
- Cribado de organismos completos
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MANMN4010MANMN6010MANM10010
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
material
clear polystyrene plate, mesh Nylon membrane, flat bottom wells
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, mesh Nylon membrane
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, mesh Nylon membrane
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, mesh Nylon membrane
pore size
20 μm pore size
pore size
40 μm pore size
pore size
60 μm pore size
pore size
100 μm pore size
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
working volume
50-250 μL
working volume
50-250 μL
working volume
50-250 μL
working volume
50-250 μL
well maximum volume
300 μL
well maximum volume
300 μL
well maximum volume
300 μL
well maximum volume
300 μL
Still not finding the right product?
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Can this be used for doing histological assays in zebrafish
    1 answer
    1. This product is designed to filter out larger particles in various samples. The 20 μm pore size is sufficient to retain zebra fish. However, this item has not been tested for use in histological assays. Suitability would have to be determined by the end user.