Saltar a
ES-020-B
Suero fetal bovino
US Origin, Mesenchymal Stem Cell Qualified FBS, sterile-filtered, suitable for stem cell culture
Sinónimos:
FBS, FCS
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
26020100
Biological source:
bovine fetus
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile; sterile-filtered
Shipped in:
ambient
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine fetus
Quality Segment
antibody form
serum
sterility
sterile; sterile-filtered
product line
FBS Select
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
impurities
endotoxin, tested, mycoplasma, tested, virus, tested
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
El suero fetal bovino (FBS) es el suplemento de crecimiento celular ideal y generalmente preferido sobre otros tipos de suero para cultivo celular. Sus elevados niveles de nutrientes y su combinación óptima de factores de crecimiento hacen del suero fetal bovino el promotor del crecimiento celular más efectivo prácticamente para cualquier sistema de cultivo celular. Las células madre mesenquimatosas (CMM) tienen la capacidad de diferenciarse en hueso, cartílago y tejido adiposo, y se han convertido recientemente en una fuente atractiva de posibles citoterapias. Este producto ha sido analizado y calificado para propiciar cultivos de células madre mesenquimatosas -humanas mediante un ensayo de crecimiento clonal.
Este suero se ha derivado de la sangre recogida asépticamente en mataderos aprobados por el USDA en los Estados Unidos de América. Este suero se procesó asépticamente y se esterilizó mediante filtración en los Estados Unidos. El país de origen de la sangre cruda (origen de la vaca donante) es los Estados Unidos. El producto cumple con los requisitos de la Unión Europea para la producción de hemoderivados técnicos. Cada lote se esteriliza mediante filtración y se comprueba la presencia de micoplasmas, endotoxinas y virus. Existe un certificado de análisis a disposición de los interesados.
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Physical form
Líquido
Preparation Note
Conservar a -20°C.
Analysis Note
Calificado para propiciar cultivos de células madre mesenquimatosas humanas mediante un ensayo de crecimiento clonal. Si desea conocer las especificaciones completas del producto, está a su disposición un cofa específico de lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Suero fetal bovino
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c