Saltar a
ES009-M
Suero fetal bovino
US Origin, EmbryoMax ES Cell Qualified FBS, sterile-filtered, suitable for stem cell culture
Sinónimos:
FBS, FCS, Sera, Serum
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
26020100
Biological source:
bovine fetus
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile-filtered
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Select
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
impurities
endotoxin, tested, mycoplasma, tested, virus, tested
storage temp.
−20°C
General description
El FBS EmbryoMax calificado para células madre procede exclusivamente de los Estados Unidos. Cada lote se esteriliza mediante filtración y se comprueba la presencia de micoplasmas, endotoxinas y virus. Además, se analiza previamente la eficacia de siembra en placa y el mantenimiento de la morfología indiferenciada de las células madre embrionarias de ratón de cada lote. Existe un certificado de análisis a disposición de los interesados para cada lote de FBS EmbryoMax calificado para células madre.
Nota: pueden formarse precipitados al congelar o descongelar este producto. Si se observan precipitados, el producto debe filtrarse a través de un filtro de 0,2 micras. La formación de precipitados no afecta al rendimiento del producto.
El mantenimiento, la expansión y el análisis de muchos cultivos de células precursoras y de células madre se basan en medios ricos en una variedad de factores, a menudo proporcionados por el suero fetal bovino (FBS).
Physical form
Líquido
Preparation Note
Conservar a -20°C.
Analysis Note
  • Analizada la presencia de endotoxinas y hemoglobina
  • Analizada la presencia de bacterias, virus y micoplasmas.
  • Triple filtración con membrana de 0,1 micras en condiciones asépticas
Cada lote se prueba y califica para su utilización con células madre embrionarias de ratón.
Other Notes
Sustituye a: ES-009-D
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se especifique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
12103CF2442F0679
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
sterility
γ-irradiated, sterile-filtered
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
non-USA origin
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
impurities
endotoxin, tested, virus, tested, mycoplasma, tested
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
Quality Level
400
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Suero fetal bovino
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
Discover an expert protocol for optimizing MDCK-II cell growth on the Millicell® 96-well cell culture assembly with the Millicell® ERS 3.0.
Ver todos los protocolos
Artículos
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Contenido relacionado
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Explore nuestra gama de suero bovino fetal (FBS) y determine el FBS adecuado para sus requisitos y presupuesto de laboratorio. Solicite una muestra de suero.
Ver todo el contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
ES-009-B04053252328909
ES-009-C04053252743047