Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Anticuerpo anti-Sox2, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOX2(6657)
General description
Immunogen
Application
Análisis mediante inmunocitoquímica: Un lote representativo detectó inmunorreactividad Sox2 nuclear en células madre embrionarias humanas (HESC) permeabilizadas con Triton X-100 al 0,1 % y fijadas con paraformaldehído al 4 % mediante inmunocitoquímica fluorescente (Kingham, E., et al (2013). Small. 9(12):2140-2151).
Análisis mediante inmunocitoquímica: Un lote representativo detectó inmunorreactividad con Sox2 mediante tinción inmunocitoquímica fluorescente de iPSC fijadas con paraformaldehído al 4 % de células epiteliales renales tubulares humanas (Montserrat, N., et al. (2012). J. Biol. Chem. 287(29):24131-24138).
Análisis mediante inmunocitoquímica: Un lote representativo detectó inmunorreactividad con Sox2 mediante tinción inmunocitoquímica fluorescente de iPSC permeabilizadas con Triton X-100 al 0,5 %, fijadas con paraformaldehído al 4 %, a partir de células cutáneas de pacientes con enfermedad de Parkinson (Sánchez-Danés, A., et al (2012). EMBO Mol. Med. 4(5):380-395).
Análisis mediante inmunocitoquímica: Lotes representativos detectaron inmunorreactividad con Sox2 mediante tinción inmunocitoquímica fluorescente de iPSC permeabilizadas con Triton X-100 al 0,2 % fijadas con paraformaldehído al 4 % generadas a partir de células de oído de ratón y MEF (Burns, J.C., et al (2012). PLoS One. 7(10):e48704; Hadadeh, O., et al. (2012). PLoS One. 7(11):e49065).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Un lote representativo detectó Sox2 en extractos nucleares de células madre embrionarias de ratón (mESC) (Banaszynski, L.A., et al (2013). Cell. 155(1):107-120.).
Análisis mediante inmunofluorescencia: Un lote representativo detectó células Sox2 positivas en cortes cerebrales de ratón obtenidos en un vibratome, permeabilizadas con Triton X-100 al 0,3 % y fijadas con paraformaldehído al 4 % mediante inmunohistoquímica fluorescente (Matsuda, S., et al (2012). J. Neurosci. 32(36):12543-12557)
Análisis mediante inmunohistoquímica: Un lote representativo detectó inmunorreactividad con Sox2 en cortes de embriones de ratón de montaje completo fijados con paraformaldehído al 4 % (van Rooijen, C., et al. Development. 139(14):2576-2583).
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Inmunotransferencia: Lisado de células madre embrionarias de ratón o humanas, lisado de células germinales embrionarias de ratón
Inmunocitoquímica: Células madre embrionarias humanas (línea H9)
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot): 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la SOX2 en 10 µg de lisado de células madre embrionarias de ratón.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human, mouse | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity human |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticuerpo anti-Sox2
— o —
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c