Saltar a
8.18318
N- Metil-D-glucamina
for resolution of racemates for synthesis
Sinónimos:
1-Desoxi-1-(metilamino)-D-glucitol, Meglumina
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H17NO5
Número CAS:
Peso molecular:
195.21
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
228-506-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
385906
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
~662 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
210 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
129-131.5 °C (lit.)
solubility
1000 g/L
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
InChI key
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): -17.0 - -15.0 °
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
66930Y00012091.06143
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
600
solubility
1000 g/L
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
powder
form
-
form
extra fine powder, solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
no temp limit
mp
129-131.5 °C (lit.)
mp
126-131 °C, 129-131.5 °C (lit.)
mp
129-131.5 °C (lit.)
mp
129-131.5 °C (lit.)
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c