Saltar a
8.16019
(S)-(-)-Proline
for synthesis
Sinónimos:
(S)-(-)-Proline, Pro
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
115.13
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
205-702-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
form
solid
potency
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220-222 °C (decomposition)
solubility
1500 g/L
density
1.35-1.38 g/cm3 at 25 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H2]1C(CCC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in water): -86.0 - -84.0 °
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.074341.07430PHL83414
L-Proline phyproof® Reference Substance
PHL83414
L-Proline
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
-
solubility
1500 g/L
solubility
1500 g/L
solubility
1500 g/L
solubility
-
mp
220-222 °C (decomposition)
mp
220-222 °C (decomposition)
mp
220-222 °C (decomposition)
mp
228 °C (dec.) (lit.)
density
1.35-1.38 g/cm3 at 25 °C
density
1.35-1.38 g/cm3 at 25 °C
density
1.35-1.38 g/cm3 at 25 °C
density
-
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
816019002504022536423937
816019010004022536423944