Saltar a
8.03598
Divinylbenzene
(stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
Sinónimos:
Divinylbenzene, DVB
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10
Número CAS:
Peso molecular:
130.19
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
215-325-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
0.9 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
470 °C
potency
4100 mg/kg LD50, oral (Rat), 8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-6.2 % (v/v)
bp
195 °C/1013 hPa
mp
-88 °C
transition temp
flash point 77 °C
solubility
5 mg/L
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
InChI key
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
General description
(stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
Application
Divinylbenzene (stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis. CAS 1321-74-0, molar mass 130.18 g/mol.
Analysis Note
Assay isomers (GC, area%)60.0 - 65.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.913 - 0.916Assay isomers ethylvinyl benzol (GC, area%)34.0 - 39.0 % (a/a)Identity (IR)passes testThe material is stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol. At time of analytical testing a content of >300 ppm stabiliser was determined.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
41456516909913605
solubility
5 mg/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
density
0.914 g/mL at 25 °C
density
0.912 g/mL at 25 °C
density
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
bp
195 °C/1013 hPa
bp
195 °C (lit.)
bp
195 °C (lit.)
bp
-
mp
-88 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Divinylbenzene
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
170.6 °F
flash_point_c
77 °C
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Is there any specific suggested experiment to remove stabilizer 4-tert-butylpyrocatechol?
    1 answer
    1. Common methods used to remove the stabilizer include vacuum distillation and a base wash. A literature search is recommended for a more detailed protocol.