Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
solid
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
shipped in
wet ice
Application
Categoría de investigación
Todas
Todas
Se utiliza para detectar actividad de la fosfatasa por hidrólisis de pNPP.
Packaging
en comprimidos de 2 x 5 mg
Physical form
Comprimido
Preparation Note
2 años a 4°C
Analysis Note
Se evalúa de forma rutinaria con uno de los siguientes kits: kit de ensayo PTP 1, kit de ensayo PTP 2, kit de ensayo de Ser/Thr fosfatasa 1 o kit de ensayo de fosfatasa alcalina/ácida
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form liquid | form solid | form powder |
| technique(s) activity assay: suitable (phosphatase) | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Anna C E Shafe et al.
Therapeutic advances in gastroenterology, 4(6), 343-363 (2011-11-02)
Despite the high prevalence of constipation and its related public health implications, there is relatively little research available on the condition from large epidemiological studies. The aim of this study was to investigate the epidemiology of general practitioner (GP)-diagnosed constipation
Elif Duman et al.
ACS biomaterials science & engineering, 5(9), 4750-4763 (2019-09-09)
Hydroxyapatite (HAP) is the major biomineral of bone. Despite the large number of studies addressing HAP formation, a fundamental understanding of the critical roles of HAP-forming proteins in vitro is needed. Effects of two HAP-interacting proteins, osteocalcin (OCN) and osteopontin
Effect of platelet activating factor (PAF) supplementation in semen extender on viability and ATP content of cryopreserved canine spermatozoa.
W Kordan,M Lecewicz,R Strzezek,A Dzieko?ska,L Fraser
Polish Journal of Veterinary Sciences null
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 20-106 | 04053252619069 |