Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
O3Y2
Número CAS:
Peso molecular:
225.81
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-233-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Level
product line
EMSURE®
form
solid
loss
≤1.0% loss on ignition, 1000°C
mp
2410 °C
density
5.0 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Y+3].[Y+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Y/q3*-2;2*+3
InChI key
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99
Loss on ignition (1000 °C): ≤ 1.0 %
Loss on ignition (1000 °C): ≤ 1.0 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form nanopowder | form - |
| mp 2410 °C | mp >200 °C (decomposes) | mp - | mp - |
| density 5.0 g/cm3 at 20 °C | density 7.2 g/cm3 at 20 °C | density 4.56 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| product line EMSURE® | product line EMSURE® | product line - | product line - |
| loss ≤1.0% loss on ignition, 1000°C | loss - | loss - | loss - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. no temp limit |
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1124120025 | 04022536142517 |