Saltar a
1.09671
1,4 Dioxano
for analysis EMSURE® ACS,ISO
Sinónimos:
1,4 Dioxano, Glicoletiléter, dióxido de 1,4-dietileno, 1,4-dioxaciclohexano
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
UNSPSC Code:
12191504
EC Index Number:
204-661-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
101.5 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
41 hPa ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO
vapor pressure
41 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
300 °C
potency
5200 mg/kg LD50, oral (Rat), 7600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
contains
~25 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
expl. lim.
1.7-25.2 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0008 meq/g Acidity, ≤0.005% Acetaldehyde, ≤0.005% Peroxide (as H2O2), ≤0.01% Carbonyl compounds (as CO), ≤0.05% Formaldehyde, ≤0.05% Water
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp
12 °C
transition temp
flash point 11 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1CCOCC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
General description
Los disolventes de calidad EMSURE son idóneos para un amplio espectro de aplicaciones clásicas de laboratorio y se utilizan a menudo en aplicaciones de laboratorio reguladas y muy exigentes. EMSURE proporciona las mejores y más extensas especificaciones de productos en todo el mundo. Declaramos que nuestra gama EMSURE cumple la normativa ACS, la sección de reactivos de la Farmacopea Europea (React. Ph Eur) y las normas ISO.
Application
  • Fenómenos de solvatación preferencial como procesos de formación/ruptura de estructuras inducidos por solutos: vinculación de los parámetros de interacción preferencial termodinámica con las funciones de formación /ruptura de la estructura fundamental: se explora la dinámica de la solvatación y las interacciones en disoluciones que contienen 1,4-dioxano, destacando la influencia de los solutos en las organizaciones e interacciones moleculares (Chialvo AA, 2024).
  • Síntesis verde de NCQD muy fluorescentes: estudio exhaustivo sobre la síntesis, la caracterización, las propiedades fotofísicas, la detección del pH, la detección de metales pesados y el comportamiento solvatocrómico a través del método hidrotermal: se comenta el desarrollo de nanocristales utilizando 1,4-dioxano como disolvente, centrándose en su aplicación en la vigilancia medioambiental y la detección química (Negi P et al., 2024).
  • Fluctuación de concentración/dualidad de microheterogeneidad ilustrada con mezclas acuosas de 1,4-dioxano: en este trabajo se presenta un análisis teórico del comportamiento de la mezcla de agua y 1,4-dioxano, proporcionando información sobre las interacciones moleculares y las propiedades de la disolución (Kolaříková A et al., 2024).
  • Síntesis, estudios de acoplamiento molecular y evaluación biológica de N-(4-oxo-2-(trifluorometil)-4H-cromen-7-il) benzamidas como potenciales antioxidantes y anticancerígenos: se explora la síntesis de nuevos compuestos utilizando 1,4-dioxano y su potencial como agentes terapéuticos, destacando la versatilidad del 1,4-dioxano en el desarrollo de medicamentos (Jorepalli S et al., 2024).
Other Notes
Descubra EMSURE , - ¡para estar más que seguro!
Explore varios accesorios de seguridad de laboratorio y equipos para una manipulación segura de los disolventes con el fin de aumentar su nivel de seguridad desde el primer uso.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4 Dioxano
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
supp_hazards