Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Level
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
crystalline, solid
pH
9.0-9.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
218 g/L
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
General description
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| agency BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur. | agency meets analytical specifications of BP, meets analytical specifications of Ph. Eur. | agency tested according to Ph. Eur. | agency reag. ISO, reag. Ph. Eur. |
| form crystalline, solid | form crystals | form crystalline | form solid |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - | product line EMSURE® |
| solubility 218 g/L | solubility - | solubility water: ~35.8 g/L at 20 °C | solubility 218 g/L |
| density 1.52 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density 1.52 g/cm3 at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hidrogenofosfato de disodio dodecahidratado
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1065739024 | 04065270870278 |
| 1065739500 | 04022536995977 |
| 1065731000 | 04022536079134 |
| 1065739026 | 04022536640907 |
| 1065739025 | 04022536640891 |
| 1065739029 | 04022536995229 |
| 1065735000 | 04022536079158 |