Saltar a
1.04593
Azul de hidroxinaftol
metal (pM) indicator
Sinónimos:
Azul de hidroxinaftol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H11N2Na3O11S3
Número CAS:
Peso molecular:
620.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
264-197-7
NACRES:
SE.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
solid
pH
2-3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
340 g/L
bulk density
330 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc2c(c(c1O)N\N=C3\c4c(cccc4)C(=CC\3=O)[S](=O)(=O)[O-])ccc(c2)[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C20H14N2O11S3.3Na/c23-15-9-16(35(28,29)30)13-3-1-2-4-14(13)18(15)21-22-19-12-6-5-11(34(25,26)27)7-10(12)8-17(20(19)24)36(31,32)33;;;/h1-9,22,24H,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;;/q;3*+1/p-3/b21-18-;;;
InChI key
JQECMNGWLIFQLL-QRQZZYIYSA-K
Application
  • Síntesis fácil de nanofotocatalizadores de oxicloruro de bismuto semiconductores que captan la luz para la eliminación eficiente de contaminantes orgánicos peligrosos: se demuestra el uso de cloruro de hidroxilamonio en la síntesis de nanofotocatalizadores de oxicloruro de bismuto. Estos catalizadores se utilizan para la degradación de compuestos orgánicos peligrosos, lo que pone de relieve una aplicación significativa en la descontaminación ambiental y la química analítica (Seddigi ZS et al., 2017).
  • Derivatización en columna utilizando la actividad rédox de la fase estacionaria de carbono grafítico poroso: un enfoque para mejorar la selectividad de la separación en la cromatografía de líquidos: se explora el uso del cloruro de hidroxilamonio en la derivatización en columna durante procesos cromatográficos de líquidos. Se centra en mejorar la selectividad de separación, ilustrando su papel fundamental en el refinamiento de los métodos analíticos para mezclas complejas (Shibukawa M et al., 2003).
Analysis Note
Aspecto de la disolución: conforme
Pérdida por desecación (105 °C): ≤ 5 %
Idoneidad como indicador (para valoración metálica): conforme
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
900774H17309693014
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
solubility
340 g/L
solubility
chloroform: soluble, dichlorobenzene: soluble
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pH
2-3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
bulk density
330 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azul de hidroxinaftol
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
104593002504022536053158
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf