Saltar a
1.04367
Hexane
≥99% (GC), ACS reagent, EMSURE®
Sinónimos:
Hexano, n-Hexano
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-777-6
NACRES:
NB.21
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
69 °C (lit.)
Vapor pressure:
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
n-Hexano, for analysis EMSURE® ACS
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor density
~3 (vs air)
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
potency
25000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.005% Water, ≤0.01% Aromatics (as benzene)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
transition temp
flash point -22 °C
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
Los disolventes de grado EMSURE son idóneos para un amplio espectro de aplicaciones clásicas de laboratorio y se utilizan a menudo en aplicaciones de laboratorio reguladas y muy exigentes. EMSURE proporciona las mejores y más extensas especificaciones de productos en todo el mundo. Declaramos que nuestra gama EMSURE cumple la normativa ACS, la sección de reactivos de la Farmacopea Europea (React. Ph Eur) y las normas ISO.
Application
El n-hexano se utiliza:
  • como disolvente de lavado para microcápsulas.
  • en medio de reacción durante las polimerizaciones como diluyente para pinturas de secado rápido, tintas de impresión y adhesivos.
Other Notes
Descubra EMSURE , - ¡para estar más que seguro!
Explore varios accesorios de seguridad de laboratorio y equipos para una manipulación segura de los disolventes con el fin de aumentar su nivel de seguridad desde el primer uso.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.070231.043711.04391
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.5% (Σ hexane isomers + methylcyclopentane )
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
cation traces
Al: ≤0.00005%, Ba: ≤0.00001%, Cd: ≤0.000005%, Cr: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%, B: ≤0.000002%, Co: ≤0.000002%, Mg: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Ni: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.01% Aromatics (as benzene), ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Water
impurities
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid, ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.02% Water
impurities
-
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Hexano
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Ver todo el contenido relacionado
Release of thyme oil from polylactide microcapsules
Isabel M M et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 50, 13752-13761 (2011)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
104367250004022536050539
104367602504022536050560
104367251104027269060220
104367100004022536050515
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf