Saltar a
1.02406
Cloruro de sodio
volumetric standard, secondary reference material for argentometry, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. Ph Eur,Reag. USP
Sinónimos:
Halita, sal de roca, NaCl
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NaCl
Número CAS:
Peso molecular:
58.44
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Index Number:
231-598-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
ISO 17025, reag. Ph. Eur., reag. USP
vapor pressure
1.3 hPa ( 865 °C)
product line
Certipur®
form
solid
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
titration: suitable
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp
801 °C (lit.)
solubility
358 g/L
bulk density
1140 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
General description
El cloruro de sodio (NaCl) es un patrón volumétrico fabricado en condiciones rigurosas y analizado con la máxima precisión posible. La fracción de masa del patrón se determina mediante valoración potenciométrica y está cualificada en un laboratorio acreditado con la norma DIN EN ISO/IEC 17025.
Visite los certificados ISO y las autoevaluaciones de calidad del sitio para acceder a los certificados de acreditación vigentes
Descargue su certificado en http://www.sigma-aldrich.com para ver los valores certificados, entre ellos la incertidumbre y la fecha de caducidad.
Application
Encuentra su aplicación como material de referencia certificado (CRM) para la normalización de disoluciones volumétricas en valoraciones argentométrica, de acuerdo con la USP y la Ph. Eur.
Features and Benefits
  • Disponible como sólido en una botella de vidrio protegida contra la contaminación para garantizar su estabilidad durante toda la vida útil hasta su apertura.
  • Material de referencia certificado según la ISO 17034
  • Material de gran pureza trazable a los SRM del NIST
  • Analizado en un laboratorio acreditado según las DIN EN ISO/IEC 17025
  • De acuerdo con el capítulo reactivos de la USP y la Ph. Eur
  • Gran calidad que ofrece determinaciones precisas de los valores
  • Acompañado de un certificado de análisis (CoA)
Packaging
Los números de referencia (SKU)-tamaño de envase que acaban en «3» son SmartChemicals con una etiqueta RFID para la transferencia perfecta de datos al instrumento, por ejemplo, xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003. Más información en www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHR132194052671380
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
Certipur®
product line
-
product line
-
product line
-
vapor pressure
1.3 hPa ( 865 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
1.33 hPa ( 865 °C)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
crystalline powder
form
powder or crystals
agency
ISO 17025, reag. USP, reag. Ph. Eur.
agency
traceable to USP 1613804
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloruro de sodio
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
102406008004022536555829
102406008304054839654374
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf