Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥98.0% (iodometric)
form
solid
potency
742 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.04 meq/g Titrable free acid
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
pH
3.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
120 °C (decomposition)
density
1.98 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900 kg/m3
anion traces
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.001%
cation traces
Fe: ≤0.001%, Mn: ≤0.00005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])OO[S](=O)(=O)[O-].[N+H4].[N+H4]
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChI key
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Application
- Peroxodisulfato de amonio en el tratamiento medioambiental: se demostró la eficacia en el tratamiento de lixiviados de vertederos antiguos mediante una combinación de electrooxidación asistida por peroxodisulfatos y electrocoagulación, demostrando su potencial en escenarios complejos de tratamiento de aguas residuales (Ma et al., 2024).
- Sistemas controlados de liberación de medicamentos: se utilizan en el desarrollo de nuevas redes poliméricas reticuladas degradables hidrolíticamente para la liberación controlada de fármacos, lo que indica su papel en el avance de las tecnologías de administración farmacéutica (Mehmood et al., 2023).
- Síntesis de microgeles: se emplea en la síntesis y la evaluación in vitro de microgeles a base de ácido aspártico diseñados para la administración sostenida de medicamentos, demostrando sus capacidades catalíticas en química de polímeros (Suhail et al., 2021).
- Polimerización química oxidativa: el peroxodisulfato de amonio se utiliza en la polimerización química oxidativa del azul de metileno, ayudando a dilucidar el mecanismo de reacción y los aspectos de la estructura de la cadena, cruciales para entender y desarrollar nuevos materiales poliméricos (Mezhuev et al., 2021).
Analysis Note
Materia insoluble: ≤ 0,005 %
Ácido libre valorable: ≤ 0,04 meq/g
Cloruros, cloratos (como Cl): ≤ 0,001 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Hierro): ≤ 0,001 %
Mn (Manganeso): ≤ 0,00005 %
Residuos tras ignición (como SO₄): ≤ 0,05 %
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form - | form powder |
| assay ≥98.0% (iodometric) | assay 98% | assay ≥98.0% (RT) | assay ≥98.0% |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade reagent grade | grade Molecular Biology | grade - |
| mp 120 °C (decomposition) | mp - | mp - | mp - |
| anion traces chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.001% | anion traces - | anion traces chloride (Cl-): ≤5 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤0.001% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peroxodisulfato de amonio
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1012011000 | 04022536017761 |
| 1012019012 | 04027269691523 |
| 1012015000 | 04022536017785 |
| 1012010500 | 04022536017747 |