If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥95.0% (alkalimetric)
form
solid
potency
2462 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
ign. residue
≤0.01% (as sulfate)
total organic carbon (TOC) residue (Combustable matter, including organic components)
≤0.2% (as carbon)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
210 °C/15.0 hPa
mp
169 °C
solubility
1920 g/L
density
1.72 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600‑700 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0003%, nitrite (NO2-): ≤0.0005%passes test, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Ca: ≤0.003%, Fe: ≤0.0002%, % (heavy metals (ACS) ≤ 0.0005%)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H4].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1
InChI key
DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Application
- Papel de la conversión del amoníaco en partículas gaseosas en la contaminación por neblina en entornos ricos en amoníaco en el norte de China y perspectivas de reducción efectiva de las emisiones: en este estudio se investiga el papel del nitrato de amonio en la contaminación por neblina, enfatizando su impacto medioambiental y el potencial de las estrategias de reducción de emisiones (Zou et al., 2024).
- Reducción electrocatalítica de nitratos en catalizador metálico CoNi-terminado con densidad de corriente de nivel industrial en medio neutro: se explora el uso del nitrato de amonio en procesos electrocatalíticos para la reducción de nitratos, demostrando su aplicación en la catálisis industrial (Wei et al., 2024).
- Adaptación del gradiente de recocido térmico en nanosferas de CdS recubiertas con nitrato de amonio sintetizadas mediante precipitación verde: el estudio se centra en la síntesis de nanosferas de CdS utilizando nitrato de amonio, haciendo hincapié en sus aplicaciones en la ingeniería de nanomateriales (Kok Sheng & Alrababah, 2024).
Analysis Note
Materia insoluble: ≤ 0,005 %
Valor de pH (5 %; agua, 25 °C): 4,5 - 6,0
Cloruros (Cl): ≤ 0,0003 %
Nitratos (NO₂):
≤ 0,0005 %
: pasa la prueba
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,0005 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,002 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcio): ≤ 0,003 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0002 %
Residuos tras ignición (como sulfatos): ≤ 0,01 %
El siguiente parámetro de una determinación de TOC doble de un lote:
Materia combustible, entre ellos los componentes orgánicos (como el carbono) ≤ 0.2 %
(cumple el valor especificado)
De acuerdo con la clase 5.1 UN 1942.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |
|---|---|
| form solid | form solid |
| solubility 1920 g/L | solubility 1920 g/L |
| assay ≥95.0% (alkalimetric) | assay ≥95.0% (alkalimetric) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade - |
| impurities ≤0.005% Insoluble matter | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrato de amonio
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Clase de almacenamiento
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf