Yes, this product may be used for Gas Chromatography. The purity of this product is determined by GC.
Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
360 °C
expl. lim.
2.1-19.2 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0004 meq/g Acidity, ≤0.01% Acetone (GC), ≤0.01% Ethanol (GC), ≤0.01% Methanol (GC), ≤0.03% Aldehydes and ketones (as C3H6O), ≤0.05% 2-Propanol (GC), ≤0.05% Water
evapn. residue
≤0.001%
color
clearAPHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
96.5-98 °C/1013 hPa
mp
-127 °C
transition temp
flash point 15 °C
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Al: ≤0.00005%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Un nuevo método analítico de alto rendimiento para cuantificar microplásticos en agua mediante citometría de flujo: en este artículo se utiliza agua para lavar la arena de sílice natural de acuario y también para preparar un modelo de eliminación de microplásticos. (Li et al., 2023).
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Propanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
hcodes
-
Can the product be used in GC?
1 answer-